manufacturer/tradename
ApopTag, Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
detection method
fluorometric
shipped in
dry ice
Quality Level
General description
Das ApopTag-Fluorescein-In-situ-Apoptose-Detektions-Kit wurde in den folgenden Modellsystemen auf spezifische Färbung getestet: (a) mit Dexamethason induzierte normale periphere Blutlymphozyten vom Menschen, wie sie in Zytospinen angefärbt werden, (b) sich zurückentwickelnde Brustdrüse der Ratte, wie sie in formalinfixierten, paraffineingebetteten Abschnitten angefärbt wird und (c) mit Camptothecin induzierte leukämische periphere Blutlymphozyten vom Menschen, wie sie in Zellsuspensionen angefärbt und für die quantitative Durchflusszytometrie verwendet werden.
Application
ApopTag In-situ-Apoptose-Detektions-Kits markieren apoptotische Zellen in Forschungsproben durch Modifizierung genomischer DNA unter Verwendung der terminalen Desoxynukleotidyltransferase (TdT) zum Nachweis positiver Zellen durch spezifische Färbung. Diese Anleitung enthält Informationen und Protokolle für das ApopTag Fluorescein-In-situ-Apoptose-Detektions-Kit (Artikelnummer S7110).
Verfahrensgrundsätze
Die in allen ApopTag Kits bereitgestellten Reagenzien sind dazu bestimmt, die freien 3′OH-DNA-Enden in situ mit chemisch markierten und unmarkierten Nukleotiden zu markieren. Die im Reaktionspuffer enthaltenen Nukleotide werden der DNA durch terminale Desoxynukleotidyltransferase (TdT) (13, 31) enzymatisch hinzugefügt. TdT katalysiert eine template-unabhängige Hinzufügung von Nukleotidtriphosphaten an die 3′-OH-Enden von doppelsträngiger oder einzelsträngiger DNA. Die eingebauten Nukleotide bilden ein Oligomer aus Digoxigenin-Nukleotid und unmarkiertem Nukleotid in zufälliger Reihenfolge. Das Verhältnis von markiertem zu unmarkiertem Nukleotid in ApopTag Kits wird optimiert, um die Bindung von Anti-Digoxigenin-Antikörpern zu fördern oder die Fluorescein-Selbstlöschung zu minimieren. Die genaue Länge des zugesetzten Oligomers wurde nicht gemessen.
DNA-Fragmente, die mit dem Digoxigenin-Nukleotid markiert wurden, dürfen dann einen Anti-Digoxigenin-Antikörper binden, der an Fluorescein konjugiert ist (Abbildung 1A). Fluoreszente Antikörper bieten einen empfindlichen Nachweis in der Immunhistochemie oder Immunzytochemie (d. h. auf Gewebe oder Zellen) und unterliegen keinen durch das Substrat oder den Entwicklungsschritt bedingten experimentellen Schwankungen. Dieses gemischte molekularbiologisch-histochemische System ermöglicht eine empfindliche und spezifische Färbung von sehr hohen Konzentrationen von 3′-OH-Enden, die in apoptotischen Körpern lokalisiert sind. Das ApopTag System unterscheidet sich signifikant von den zuvor beschriebenen In-situ-Markierungstechniken für Apoptose (13, 16, 38, 46), bei denen die Avidin-Bindung an zelluläres Biotin zu Fehlern führen kann. Es wurde nachgewiesen, dass das Digoxigenin-/Anti-Digoxigenin-System auf Avidin-/Biotin-Systeme gleichermaßen empfindlich reagiert (22). Immunchemisch ähnliche Liganden für die Bindung des Anti-Digoxigenin-Antikörpers kommen in tierischen Geweben im Allgemeinen nur geringfügig vor und gewährleisten daher eine geringe Hintergrundfärbung. Das in den ApopTag Kits verwendete spezifische Anti-Digoxigenin-Reagens ist ein affinitätsgereinigter polyklonaler Schaf-Antikörper, der eine Kreuzreaktivität von < 1 % mit den wichtigsten Wirbeltiersteroiden aufweist. Zudem wurde der Fc-Abschnitt dieses Antikörpers durch proteolytischen Verdau entfernt, um jegliche unspezifische Adsorption an zelluläre Fc-Rezeptoren auszuschließen.
Preparation Note
2. Den Anti-Digoxigenin-Fluorescein-Antikörper (90426) vor unnötiger Lichtexposition schützen.
Vorsichtshinweise
1. Die folgenden Komponenten des Kits enthalten Kaliumcacodylat (Dimethylarsinsäure) als Puffer: Equilibrierungspuffer (90416), Reaktionspuffer (90417) und TdT-Enzym (90418). Diese Komponenten sind bei Verschlucken gesundheitsschädlich; Kontakt mit Haut und Augen vermeiden (Handschuhe, Schutzbrille tragen) und Kontaktbereiche sofort abwaschen.
2. Antikörperkonjugate (90426) und Blockierungslösungen (90425) enthalten 0,08 % Natriumazid als Konservierungsmittel.
3. TdT-Enzym (90418) enthält Glycerin und gefriert bei -20 °C nicht. Für eine maximale Haltbarkeitsdauer dieses Reagenz vor der Entnahme nicht auf Raumtemperatur erwärmen.
Other Notes
Reaktionspuffer 90417 2,0 mL, -15 °C bis -25 °C
TdT-Enzym 90418 0,64 mL, -15 °C bis -25 °C
Stopp-/Waschpuffer 90419 20 mL, -15 °C bis -25 °C
Blockierungslösung 90425 2,6 mL, -15 °C bis -25 °C
Anti-Digoxigenin-Fluorescein* 90426 2,1 mL, 2 °C bis 8 °C
Kunststoff-Deckgläschen 90421 je 100 St. Raumtemperatur
*affinitätsgereinigter polyklonaler Schaf-Antikörper
Legal Information
Disclaimer
signalword
Danger
target_organs
Respiratory Tract
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - ED ENV 1 - STOT RE 2 Inhalation
Artikel
Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.
Verwandter Inhalt
"Recognizing both the tremendous opportunities and the challenges facing cancer research, we are dedicated to developing and refining tools and technologies for the study of cancer. With our comprehensive portfolio, including the Upstate®, Chemicon®, and Calbiochem® brands of reagents and antibodies, researchers can count on dependable, high quality solutions for analyzing all the hallmarks of cancer."