Fortfahren mit
AP506P
Anti-Human-Ig-λ-Ketten-Antikörper der Ziege, HRP-Konjugat
Chemicon®, from goat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 266,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
peroxidase conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA
Citations:
2
€ 266,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
biological source
goat
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
wet ice
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AP506AAP502PAP506B
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
biotin conjugate
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
General description
Antikörpermoleküle beinhalten in der Regel zwei Immunglobulin-Leichtketten, die kovalent an ein Schwerkettenpaar gebunden sind. Es gibt zwei Arten von Immunglobulin-Leichtketten, die mit den griechischen Buchstaben Kappa und Lambda benannt werden. Kappa- und Lambda-Leichtketten sind ca. 250 Aminosäuren lang und weisen eine durchschnittliche Masse von etwa 25 kDa auf. Das Verhältnis zwischen Kappa und Lambda in der Immunglobulin-Population variiert je nach Spezies.
Immunogen
Aus gepoolten Antiseren von mit humanen Myelomproteinen mit lambda-Leichtketten hyperimmunisierten Ziegen hergestellt.
Epitop: Ig-lambda-Leichtkette
Application
ELISA: 1:4.000–1:8.000.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Forschungskategorie
Sekundär- & Kontrollantikörper
Forschungsunterkategorie
Fragmentspezifische Sekundärantikörper
Der Anti-Human-Ig-λ-Ketten-Antikörper der Ziege, HRP-Konjugat weist Werte von Human-Ig-λ-Ketten nach, wurde publiziert und zur Verwendung in ELISA validiert.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper reagiert mit humanen lambda-Leichtketten, wie durch ELISA und Durchflusszytometrie gezeigt.
Reagiert mit humanen lambda-Leichtketten. Absorbiert für humane Myelomproteine mit kappa-Leichtketten.
Physical form
Affinitätschromatografie
Aufgereinigt mittels Affinitätschromatografie an gepooltem Ig mit kovalent an Agarose gebundenen lambda-Leichtketten. Flüssig In 50 % Glycerin/50 % PBS, pH-Wert 7,4.
Preparation Note
Bei 2–8 °C gekühlt unter sterilen Bedingungen ab Empfangsdatum bis zu zwölf Monate haltbar. Für die Langzeitlagerung aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Siqi Gong et al.
Antibodies (Basel, Switzerland), 11(2) (2022-06-02)
When constructing isogenic recombinant IgM-IgG pairs, we discovered that μ heavy chains strongly prefer partnering with λ light chains for optimal IgM expression in transiently cotransfected Expi293 cells. When μ chains were paired with κ light chains, IgM yields were
Jessica N Peel et al.
The Journal of clinical investigation, 134(8) (2024-03-12)
BACKGROUNDWeakly virulent environmental mycobacteria (EM) can cause severe disease in HLA-DRB1*15:02 or 16:02 adults harboring neutralizing anti-IFN-γ autoantibodies (nAIGAs). The overall prevalence of nAIGAs in the general population is unknown, as are the penetrance of nAIGAs in HLA-DRB1*15:02 or 16:02
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AP506P04053252509735