Fortfahren mit
AP502
Anti-Human-Igκ-Ketten-Antikörper der Ziege, speziesadsorbiert
1 mg/mL, Chemicon®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 343,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
ELISA, IF
Citations:
1
€ 343,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
goat
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Antikörpermoleküle beinhalten in der Regel zwei Immunglobulin-Leichtketten, die kovalent an ein Schwerkettenpaar gebunden sind. Es gibt zwei Arten von Immunglobulin-Leichtketten, die mit den griechischen Buchstaben Kappa und Lambda benannt werden. Kappa- und Lambda-Leichtketten sind ca. 250 Aminosäuren lang und weisen eine durchschnittliche Masse von etwa 25 kDa auf. Das Verhältnis zwischen Kappa und Lambda in der Immunglobulin-Population variiert je nach Spezies.
Immunogen
Aus der Ig-kappa-Kette hergestellt. Gepoolte Antiseren von mit humanen Myelomproteinen mit κ-Leichtketten hyperimmunisierten Ziegen.
Application
Der Anti-Human-Ig-κ-Ketten-Antikörper der Ziege (speziesadsorbiert) weist die Konzentration von humanen Ig-κ-Ketten nach und wurde publiziert und für die Verwendung in ELISA und IF validiert.
Forschungskategorie
Sekundär-& Kontrollantikörper
Forschungsunterkategorie
Für Dual-Labeling adsorbierte Sekundärantikörper
Fragmentspezifische Sekundärantikörper
Immunfluoreszenz: ≤ 1 μg/106 Zellen.
ELISA
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper reagiert gemäß ELISA und Durchflusszytometrie mit humanen Kappa-Leichtketten.
Reagiert mit humanen Kappa-Leichtketten. Absorbiert für menschliche Myelomproteine mit λ-Leichtketten und Maus-Immunglobulinen.
Physical form
Affinitätschromatographie
Aufgereinigt mittels Affinitätschromatographie an gepooltem Igs mit kovalent an Agarose gebundenen κ-Leichtketten. Flüssigkeit in 1,0 ml von 100 mmol/l boratgepufferter Kochsalzlösung, pH-Wert 8,2.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C gekühlt unter sterilen Bedingungen ab Empfangsdatum bis zu zwölf Monate haltbar.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AP502BAP502RAP502P
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1303-96-4
CAS No.
1303-96-4
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kathrin Andrich et al.
The Journal of biological chemistry, 292(6), 2328-2344 (2016-12-30)
Intervention into amyloid deposition with anti-amyloid agents like the polyphenol epigallocatechin-3-gallate (EGCG) is emerging as an experimental secondary treatment strategy in systemic light chain amyloidosis (AL). In both AL and multiple myeloma (MM), soluble immunoglobulin light chains (LC) are produced
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AP50204053252335235