Über diesen Artikel
biological source
goat
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
isotype
IgA, IgG, IgM
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Sekundär- & Kontrollantikörper
Sekundäre Antikörper, adsorbiert für doppelte Markierung
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable |
| species reactivity mouse | species reactivity mouse | species reactivity mouse | species reactivity mouse |
| biological source goat | biological source goat | biological source goat | biological source goat |
| isotype IgA, IgM, IgG | isotype - | isotype - | isotype - |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1303-96-4
1303-96-4