Fortfahren mit
AP307P
Anti-Kaninchen-IgG-Antikörper der Ziege, (H+L) HRP-Konjugat
1 mg/mL, Chemicon®
Synonym(e):
Anti-Kaninchen-IgG-HRP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 246,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
peroxidase conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, ICC, IHC, WB
Citations:
313
€ 246,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rabbit
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Das Immunglobulin G (IgG) gehört zur Familie der Immunglobuline und ist ein häufig exprimierter Serumantikörper. Ein Immunglobulin hat zwei schwere und zwei leichte Ketten, die durch eine Disulfidbindung verbunden sind. Es ist ein Glykoprotein und unterstützt vor allem die Immunabwehr. IgG ist eine wichtige Klasse von Immunglobulinen. Bei Kaninchen-IgG wird weiter zwischen fünf Klassen unterschieden: IgM, IgG, IgA, IgD und IgE. Es gibt nur eine IgG-Variante mit einer Disulfidbrücke zwischen den schweren Ketten.
Application
Anti-Kaninchen-IgG-Antikörper der Ziege, (H+L) HRP-Konjugat wird für Folgendes verwendet:
  • Immunhistochemie (IHC)
  • Western Blot
  • Immunpräzipitation
Biochem/physiol Actions
Das Immunglobulin G (IgG) ist an Hypersensitivität vom Typ II und Typ III beteiligt. Es unterstützt die Opsonisierung, die Komplementfixierung und die Antikörper-abhängige zellvermittelte Zytotoxizität.
Spezifisch für Kaninchen-IgG, Schwer- und Leichtkette. Die Kreuzreaktivitäten von Anti-Kaninchen-IgG-Antikörper werden in einem ELISA geprüft. Minimale Kreuzreaktivität mit Human-IgG.
Physical form
Immunaffinitätsgereinigt
Mit Meerrettichperoxidase konjugiertes, aufgereinigtes Ziegen-IgG in gepufferter Lösung mit 0,01 M PBS (pH 7,1) und 15 mg/mL BSA sowie 0,1 % Kathon.
Preparation Note
Der unverdünnte Antikörper ist bei 2–8 °C 12 Monate stabil. Nicht in verdünnter Form aufbewahren.
Analysis Note
Western Blot, chromogen:
Eine 1:200–1:500-Verdünnung kann verwendet werden (Coligan, J., 1997; Harlow, E., 1988).
Western Blot, chemilumineszierend:
Eine 1:2.000–1:5.000-Verdünnung kann verwendet werden (Coligan, J, 1997).
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A0545AP309PAP112P
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
direct ELISA: 1:30,000 using using 5 μg/ml of rabbit IgG for the coating and OPD substrate, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200, western blot (chemiluminescent): 1:80,000-1:160,000 using detecting β-actin in total cell extract of HeLa cells (5-10 μg/mL)
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
species reactivity
rabbit
species reactivity
rabbit
species reactivity
human
species reactivity
human
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
isotype
IgG
isotype
-
isotype
IgG
isotype
IgG
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AP307P04053252474590