Fortfahren mit
AP112P
Anti-Human-IgG-Antikörper der Ziege, HRP-Konjugat
Chemicon®, from goat
Synonym(e):
Anti-Human-IgG, HRP-Konjugat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 306,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
peroxidase conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
29
€ 306,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
goat
Quality Level
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunglobulin G (IgG) gehört zur Familie der Immunglobuline und ist ein häufig exprimierter Serumantikörper. Es ist ein Glykoprotein und unterstützt vor allem die Immunabwehr. Etwa 70 Prozent des Gesamtimmunglobulins besteht aus IgG. IgG ist ein monomeres Immunglobulin, das aus vier Polypeptidketten besteht. Es besteht aus zwei schweren Ketten mit 50 kDa (Gamma) und zwei leichten Ketten mit 25 kDa . Diese Ketten sind durch Disulfidbindungen vernetzt. Jedes Molekül besitzt zwei Antigenbindungsstellen. IgG ist das am häufigsten vorkommende Immunoglobulin. Es ist ungefähr gleichmäßig im Blut und in Gewebeflüssigkeiten verteilt und macht 75 % der Immunglobuline im Serum beim Menschen aus. Es gibt 4 Unterklassen: IgG1 (66 %), IgG2 (23 %), IgG3 (7 %) und IgG4 (4 %).
Immunogen
Hergestellt aus gereinigtem humanem IgG.
Application
Anti-Human-IgG-Antikörper der Ziege, HRP-Konjugat, wurde in folgenden Verfahren verwendet:
  • zum Nachweis von gebundenem Immunglobulin G (IgG) im Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA)
  • in der Immunhistochemie oder -zytochemie in einer Verdünnung von 1:500–1:5.000
  • für Western Blotting mit chromogenen Substraten in einer Verdünnung von 1:5.000–1:100.000 und mit ECL-Substraten in einer Verdünnung von 1:10.000–1:200.000.
  • für EIA in einer Verdünnung von 1:5.000–1:100.000
Biochem/physiol Actions
Das Immunglobulin G (IgG) ist an Hypersensitivität vom Typ II und Typ III beteiligt. Es leitet den klassischen Weg des Komplementsystems ein und neutralisiert außerdem Viruspartikel und Toxine. Mütterliches IgG kann durch die menschliche Plazenta auf den Fötus übergehen und das Neugeborene vor Infektionen schützen. Es erleichtert die antikörperabhängige zellvermittelte Zytotoxizität (ADCC). Der Verdau von IgG durch Papain erzeugt ein antigenbindendes Fragment (Fab). Der Pepsinverdau von IgG führt zur Bildung von kristallisierbaren Fragmenten (Fc). Der IgG-Spiegel bei Patienten, die mit dem schweren akuten respiratorischen Syndrom Coronavirus(SARS-CoV)-2 infiziert sind, kann zur Beurteilung des Schweregrads und der Prognose der Coronavirus-Erkrankung-2019 (COVID-19) herangezogen werden.
Der Antikörper reagiert mit den schweren Ketten des menschlichen IgG und mit den leichten Ketten, die den meisten menschlichen Immunglobulinen gemeinsam sind.
Physical form
Aufgereinigt durch Immunaffinitätschromatografie mit einem an Agarose-Kügelchen gebundenen Antigen. Lyophilisiert. Der Puffer ist 0,01 mol/l Natriumphosphat, 0,25 mol/l NaCl, pH-Wert 7,6, mit 15 mg/ml BSA. Enthält keine Konservierungsmittel.
Preparation Note
Lyophilisiertes Produkt bei 2–8 °C ab Empfangsdatum bis zu 12 Monate haltbar. Nach der Rekonstitution ist das Produkt als unverdünnte Flüssigkeit bei 2–8 °C sechs Wochen lang stabil. Fläschchen mit 2 ml destilliertem Wasser rekonstituieren. Für eine längere Lagerung nach der Rekonstitution geben Sie eine gleiche Menge Glycerin hinzu, um eine Endkonzentration von 50 % Glycerin herzustellen und das Produkt anschließend bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate aufzubewahren. Bitte beachten Sie, dass die Konzentration des Antikörpers (und der Puffersalze) nach der Zugabe von Glycerin auf die Hälfte der ursprünglichen Konzentration sinkt und die endgültigen Arbeitsverdünnungen entsprechend angepasst werden müssen. Wiederholte Einfrier- und Auftauzyklen vermeiden.
WARNUNG:
Durch die Verwendung von Natriumazid als Konservierungsmittel wird die Enzymaktivität von HRP wesentlich gehemmt.
Other Notes
Forschungskategorie: Sekundäre & Kontrollantikörper
Forschungsunterkategorie
Gesamt-Immunglobulin-Sekundärantikörper
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AP113PAP309PAP307P
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
rabbit
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
isotype
IgG
isotype
-
isotype
IgG
isotype
IgG
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Products and support for mpox research, offering world-class reagents for immunoassay and molecular assay development.
Kyle E Korolowicz et al.
Cells, 10(9) (2021-09-29)
Current treatment options for patients infected with hepatitis B virus (HBV) are suboptimal, because the approved drugs rarely induce cure due to the persistence of the viral DNA genome in the nucleus of infected hepatocytes, and are associated with either
The impact of timing of maternal influenza immunization on infant antibody levels at birth
Zhong Z, et al.
Clinical and Experimental Immunology, 195(2), 139-152 (2019)
Sun Woo Lim et al.
The Korean journal of internal medicine, 37(5), 1031-1049 (2022-06-21)
We previously proposed minicircle vector technology as the potential platform for the development and production of new biologics. In this study, we have designed a novel target molecule for the treatment of allograft rejection and evaluated its feasibility as the
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AP112P08436037123030