Fortfahren mit
AP160P
Anti-Maus-IgG-Antikörper des Kaninchens, HRP-Konjugat
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Kaninchen-Anti-Maus-Antikörper
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1.5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 246,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
peroxidase conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
73
€ 246,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunglobulin G (IgG) ist der am reichlichsten vorkommende Glykoproteinantikörper in Humanserum. Er wird von B-Zellen abgesondert. Die Struktur von IgG enthält vier Polypeptidketten, einschließlich zwei identische Schwerketten (H) und zwei identische λ-Leichtketten (L). Diese Ketten sind durch Disulfidbindungen vernetzt. IgG existiert als vier Isotypen: IgG1, IgG2, IgG3 und IgG4.
Application
Anti-Maus-IgG-Antikörper des Kaninchens, HRP-Konjugat wird in Western Blot verwendet. (1:2.000)[1](1:200.000)[2] (1:5.000)[3]
Biochem/physiol Actions
Immunglobulin G (IgG) unterstützt die Aktivierung des Komplementsystems. Es neutralisiert Viruspartikel und Toxine. IgG erleichtert die antikörperabhängige zellvermittelte Zytotoxizität (ADCC). Maternales IgG wird durch die Plazenta zum Fötus übertragen und ist wesentlich für den Schutz von Neugeborenen vor Infektionskrankheiten. Der Nachweis von IgG-Werten von mit schweres akutes respiratorisches Syndrom Coronavirus (SARS-CoV)-2 infizierten Patienten kann eine potenzielle Strategie zum Bewerten der Schwere sowie zur Prognose bei Coronavirus-Erkrankung 2019 (COVID 19) sein.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AQ160PAP130PAP101P
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
goat
biological source
rabbit
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
human
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AP160P04053252506703