Merck
AP130P
Anti-Maus-IgG- & -IgM-Antikörper der Ziege, HRP-Konjugat
0.8 mg/mL, Chemicon®
Synonym(e):
Anti-Maus-IgG-Antikörper (Ziege)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
peroxidase conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
58
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
0.8 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunglobulin G (IgG) ist das am häufigsten vorkommende Immunglobulin in Humanserum. IgM macht 5–10 % der gesamten Serumimmunglobuline aus. Diese Immunglobuline bestehen aus vier Polypeptidketten mit zwei schweren (H) und zwei leichten (L) Ketten. Diese Polypeptidketten sind durch Disulfidbindungen miteinander verbunden. IgM ist ein stark konservierter Antikörper in Wirbeltieren. IgM liegt als Pentamer vor. Sowohl IgG als auch IgM werden von B-Zellen sezerniert.
Application
Anti-Maus-IgG- & IgM-Antikörper der Ziege, HRP-Konjugat, wurde im Western Blot (1:400) und in der Immunfluoreszenz (1:500) verwendet
Biochem/physiol Actions
IgG erleichtert die antikörperabhängige zellvermittelte Zytotoxizität (ADCC). Außerdem Unterstützt es die Aktivierung des klassischen Wegs des Komplementsystems. IgG neutralisiert Viruspartikel und Toxine. IgM, ein Antikörper, der während einer Immunreaktion früh exprimiert wird, hilft beim Einverleiben apoptotischer Zellen. Es hat polyreaktive und autoreaktive Funktionen. IgM induziert die Gewebehomöostase durch Vermittlung der Beseitigung gewebebasierter Moleküle. Niedrigere IgM-Spiegel im Serum sind mit einer erhöhten Autoimmunreaktion und einem höheren Infektionsrisiko assoziiert.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c