Fortfahren mit
ABS818
Anti-Ovalbumin (Eiklar)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Allergen Gal d II, Egg albumin, Plakalbumin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
1
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
chicken
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
chicken ... Oval(396058)
General description
Ovalbumin (UniProt: P01012; auch als Allergen Gal d II, Ei-Albumin, Plakalbumin, Gal d 2 bekannt) wird vom SERPINB14-Gen (Gen-ID: 396058) in Hühnern kodiert. Ovalbumin gehört zur Superfamilie der Serinprotein-Inhibitoren (Serpin), wird jedoch als Serpin ohne hemmende Wirkung erachtet. Es ist ein Speicherprotein im Eiklar und kann rund 60 % des Gesamtproteingehalts im Eiklar ausmachen. Ovalbumin ist für Studien äußerst interessant, da seine Struktur als Modell für die Struktur von inhibitorischen Serpinen eingesetzt wird. Es cheliert nachweislich Schwermetalle und schließt die Metallionen in den Sulfhydrylbindungen des Proteins ein, wodurch die Absorption von Metallionen in den Verdauungstrakt und daraus resultierende Vergiftungen verhindert werden.
~ 43 kDa gemessen; 42,88 kDa berechnet. Nicht charakterisierte Banden können in manchen Lysaten beobachtet werden.
Immunogen
Aufgereinigtes Ovalbumin aus Hühnerei in voller Länge.
Application
Anti-Ovalbumin (Eiklar)-Antikörper, Best.-Nr. ABS818, ist ein polyklonaler Kaninchenantikörper zum Nachweis von Ovalbumin aus Hühnerei und wurde für die Verwendung in Western Blots getestet.
Biochem/physiol Actions
Dieser polyklonale Kaninchenantikörper detektiert Ovalbumin aus Hühnerei.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in Ovalbumin aus Hühnerei.
Western-Blot-Analyse: Mit einer Verdünnung dieses Antikörpers im Verhältnis 1:10.000 wurde Ovalbumin aus Hühnerei nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C6534A6075SAB4200702
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
whole antiserum
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
UniProt accession no.
P01012
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
indirect ELISA: 1:80,000, quantitative precipitin assay: 3-5 mg/mL
technique(s)
dot blot: suitable, indirect ELISA: 1:10,000 using chicken egg albumin (ovalbumin), western blot: suitable
technique(s)
competitive inhibition ELISA: suitable, dot blot: suitable, immunoblotting: suitable, indirect ELISA: 0.1-0.2 μg/mL using 10 μg/mL Albumin from chicken egg white (A5503) for coating.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABS81804054839352584
ABS818-25UL04054839508462