Fortfahren mit
ABS528
Anti-S1P-Lyase-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
S1PL, SPL1, mSPL, Sphingosine-1-phosphate aldolase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 397,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
3
€ 397,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Sgpl1(20397)
General description
S1P-Lyase ist ein wichtiges Enzym beim Lipid-, Steroid- und Ceramidstoffwechsel. S1P-Lyase 1 dient der spezifischen Spaltung von phosphorylierten Sphingoidbasen, wie Sphingosin-1-phosphat, in fetthaltige Aldehyde und Phosphoethanolamine. Des Weiteren spielt S1P-Lyase durch die Regulierung der Ceramidproduktion eine Rolle bei der Apoptose sowie bei der Zelldifferenzierung aufgrund seiner Beteiligung am Androgen- und Östrogenstoffwechsel sowie am Stoffwechsel von anderen wichtigen Lipiden und bioaktiven Lipidderivaten. S1P-Lyase wird im endoplasmatischen Retikulum vieler Zellen exprimiert. Da Sphingosin-1-phosphat (S1P) ein bioaktives Sphingolipid ist, das das Überleben von Kardiomyozyten fördert und zur ischämischen Präkonditionierung beiträgt, ist sein Katabolismus durch S1P-Lyase interessanterweise sehr wichtig bei der Erholung von Herzinfarkten oder anderen Ischämie-bedingten Ereignissen. Aus diesem Grund wird S1P-Lyase als potenzielles neues therapeutisches Ziel für die Reperfusionstherapie bei Herzerkrankungen untersucht.
~ 56 kDa gemessen
Immunogen
Epitop: zytoplasmische Domäne
Lineares Peptid, das der zytoplasmatischen Domäne von S1P-Lyase der Maus entspricht.
Application
Dieser Anti-S1P-Lyase-Antikörper ist zur Verwendung in Western Blots zum Nachweis von S1P-Lyase validiert.
Forschungskategorie
Signalisierung
Metabolismus
Forschungsunterkategorie
Lipidstoffwechsel und Gewichtsregulierung
Lipidsignalwege
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge dieses Antikörpers wurde S1P-Lyase in 30 μg Lysat aus verschiedenem Mausgewebe nachgewiesen. Journal of Biological Chemistry Vol. 285, NO. 14, pp. 10880–10889)
Physical form
Affinitätsgereinigtes Antigen
Aufgereinigter polyklonarer Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in Lungengewebe-Lysat von Mäusen.
Western-Blot-Analyse: Mit 1 μg/ml dieses Antikörpers wurde SP-Lyase1 in 10 µg Lungengewebe-Lysat der Maus nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABC94MABC98SAB4500687
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
clone
polyclonal
clone
8B7.1, monoclonal
clone
13F9.1, monoclonal
clone
polyclonal
Gene Information
mouse ... Sgpl1(20397)
Gene Information
human ... S1PR1(1901)
Gene Information
human ... S1PR5(53637)
Gene Information
human ... S1PR1(1901)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-S1P-Lyase-Antikörper
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Younghun Jung et al.
Brain research, 1799, 148171-148171 (2022-11-22)
Sphingolipid-1-phosphate (S1P) signaling through the activation S1P receptors (S1PRs) plays critical roles in cellular events in the brain. Aberrant S1P metabolism has been identified in the brains of Alzheimer's disease (AD) patients. Our recent studies have shown that treatment with
Yuko Kageyama et al.
Bioscience reports, 40(7) (2020-07-03)
Liver regeneration is an extremely complicated process that is regulated by a number of signaling pathways. Sphingosine 1-phosphate (S1P), a potent bioactive lipid mediator playing crucial roles in various cellular responses through its receptors, has been attracting attention in the
Baasanjav Uranbileg et al.
Clinical and translational medicine, 12(9), e1056-e1056 (2022-09-21)
In addition to potent agonist properties for sphingosine 1-phosphate (S1P) receptors, intracellularly, S1P is an intermediate in metabolic conversion pathway from sphingolipids to glycerolysophospholipids (glyceroLPLs). We hypothesized that this S1P metabolism and its products might possess some novel roles in
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABS52804055977109252