Fortfahren mit
ABS1652
Anti-GSTA4-Antikörper
serum, from rabbit
Synonym(e):
Glutathione S-transferase alpha-4, Glutathione S-transferase A4, Glutathione S-transferase Yk, GSTA4, GST 8-8, GST A4-4, GST K, GST Yk
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
1
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Glutathion-S-Transferase alpha-4 (EC:2.5.1.18; UniProt P14942; auch bekannt als Glutathion-S-Transferase A4, Glutathion-S-Transferase Yk, GST 8-8, GST A4-4, GST K, GST Yk) wird vom Gsta4-Gen (Gen-ID 300850) in Ratten kodiert. Glutathion-S-Transferasen sind eine Familie von Isozymen, die an der Detoxifizierung beteiligt sind, indem sie die Konjugation der reduzierten Form von Glutathion (GSH) an xenobiotische Substrate katalysieren. Die GST-Familie kann in cytosolische, mitochondriale und mikrosomale (auch bekannt als MAPEG) Proteine unterteilt werden. Säuger-GST liegt in Form von Homodimeren oder Heterodimeren vor. Traditionell wurden die einzelnen Monomere anhand ihrer quaternären Struktur und Größe charakterisiert: Yf (24,5 kDa), Yk (25 kDa), Ya1 (25,5 kDa), Ya2 (25,5 kDa), Yn (26,5 kDa), Yb1 (27 kDa), Yb2 (27 kDa) und Yc (28,5 kDa). Die Y-Kennzeichnung bezieht sich auf die Y-Fraktion (im Gegensatz zur X- und Z-Fraktion), die bei der Aufreinigung mittels Sephadex-G75-Chromatographie entdeckt wurde. Es existieren zwei GST-Superfamilien, die entweder cytosolische oder membrangebundene Proteine aufweisen. Evidenzen deuten darauf hin, dass cytosolische GST die körperliche Resistenz gegenüber Karzinogenen, oxidativen Stressprodukten, Umweltschadstoffen und bestimmten Krebsmedikamenten erhöhen. Die cytosolischen GST werden in folgende acht Klassen weiter unterteilt: alpha (GSTA), mu (GSTM), pi (GSTP), sigma (GSTS), theta (GSTT), kappa (GSTK), zeta (GSTZ) und omega (GSTO). GSTA4 liegt in Form eines aus zwei Yk-Untereinheiten bestehenden Homodimers vor.
~ 25 kDa gemessen.
Immunogen
Aufgereinigte Rattenleber-GST K (YkYk).
Application
Der Anti-GSTA4-Antikörper ist ein Antikörper gegen GSTA4 zur Verwendung in Western Blots und Immunhistochemie (Paraffin).
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
Oxidativer Stress
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:250 wurde GSTA4 in Nieren- und Lebergewebe der Ratte und in Großhirnrindengewebe der Maus nachgewiesen.
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde hochregulierte Glutathion-S-Transferase alpha-4 in cytosolischen Leberpräparaten von fettreich (F) ernährten Mäusen beim Vergleich mit Leberproben von normal ernährten Mäusen nachgewiesen (Meakin, P.J., et al. (2014). Mol. Cell. Biol. 34(17):3305–3320).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurden hochregulierte Glutathion-S-Transferase alpha-4-Konzentrationen in Leberhomogenaten von Mäusen nachgewiesen, deren Nahrung mit dem Antioxidans Butylhydroxyanisol (BHA) ergänzt wurde (Chanas, S.A., et al. (2002). Biochem. J. 365:405–416).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde aufgereinigte Rattenleber-GST K (YkYk) und Rattennieren-GST J (YkYk) aber keine Ya-, Yc-, Yb1-, Yb2-, Yb3-, Yf- oder Yn-Untereinheiten von anderen aufgereinigten Ratten-GST-Formen nachgewiesen (Hayes, J.D und Mantle, T.J. (1986). Biochem. J. 233(3):779–788).
Biochem/physiol Actions
Dieses Antiserum reagiert selektiv mit Yk aus aufgereinigter Rattenleber-GST K und Rattennieren-GST J. Es lässt sich keine Reaktivität gegenüber Ya-, Yc-, Yb1-, Yb2-, Yb3-, Yf- oder Yn-Untereinheiten von anderen aufgereinigten Ratten-GST-Formen erkennen (Hayes, J.D und Mantle, T.J. (1986). Biochem. J. 233(3):779–788).
Physical form
Nicht aufgereinigt
Polyklonaler Kaninchenantikörper in Serum mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot an Nierengewebelysat der Ratte.
Western-Blot-Analyse: Mit einer Verdünnung dieses Antikörpers im Verhältnis 1:5.000 wurde GSTA4 in 10 µg Nierengewebelysat der Ratte nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A7340ABS1650ABS1651
conjugate
unconjugated
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
serum
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
serum
antibody form
serum
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
direct ELISA: 1:10,000, western blot: 1:10,000 using lysates of Escherichia coli induced to express recombinant GST
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Elizabeth G Kleinschmidt et al.
Oncogene, 38(36), 6323-6337 (2019-07-17)
Ovarian cancer is the fifth-leading cause of cancer death among women. The dissemination of ovarian tumors and growth as spheroids accompanies late-stage disease. In cell culture, ovarian tumor cell spheroids can exhibit elevated resistance to environmental stressors, such as reactive
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABS165204055977312508