Merck
ABS1650
Anti-Gstp1-Antikörper
serum, from rabbit
Synonym(e):
Glutathione S-transferase P, Chain 7, GST 7-7, GST class-pi, GSTP1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
4
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, rat
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GSTP1(2950)
General description
Glutathion-S-Transferase P (EC 2.5.1.18; UniProt P04906; auch bekannt als Kette 7, GST 7-7, GST Klasse pi) wird vom Gstp1-Gen (Gen-ID 24426) in Rattenspezies kodiert. Glutathion-S-Transferasen sind eine Familie von metabolischen Isozymen, die an der Detoxifizierung beteiligt sind, indem sie die Konjugation der reduzierten Form von Glutathion (GSH) an xenobiotische Substrate katalysieren. Die GST-Familie kann in cytosolische, mitochondriale und mikrosomale (auch bekannt als MAPEG) Proteine unterteilt werden. Säuger-GST liegt in Form von Homodimeren oder Heterodimeren vor. Traditionell wurden die einzelnen Monomere anhand ihrer quaternären Struktur und Größe charakterisiert: Yf (24,5 kDa), Yk (25 kDa), Ya1 (25,5 kDa), Ya2 (25,5 kDa), Yn (26,5 kDa), Yb1 (27 kDa), Yb2 (27 kDa) und Yc (28,5 kDa). Die Y-Kennzeichnung bezieht sich auf die Y-Fraktion (im Gegensatz zur X- und Z-Fraktion), die bei der Aufreinigung mittels Sephadex-G75-Chromatographie entdeckt wurde. Es existieren zwei GST-Superfamilien, die entweder cytosolische oder membrangebundene Proteine aufweisen. Evidenzen deuten darauf hin, dass cytosolische GST die körperliche Resistenz gegenüber Karzinogenen, oxidativen Stressprodukten, Umweltschadstoffen und bestimmten Krebsmedikamenten erhöhen. Die cytosolischen GST werden in folgende acht Klassen weiter unterteilt: alpha (GSTA), mu (GSTM), pi (GSTP), sigma (GSTS), theta (GSTT), kappa (GSTK), zeta (GSTZ) und omega (GSTO). GSTP liegt in Form eines aus zwei Yf-Untereinheiten bestehenden Homodimers vor.
~ 5 kDa gemessen (Yf-Monomer).
Immunogen
Aufgereinigte Glutathion-S-Transferase P aus Rattenleber.
Application
Der Anti-Gstp1-Antikörper ist ein Antikörper gegen Gstp1 zur Verwendung in Western Blots und Immunfluoreszenz-Anwendungen.
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
Oxidativer Stress
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Glutathion-S-Transferase P in Gewebehomogenaten aus der Rattenleber und dem menschlichen Magen nachgewiesen (Cobbe, S.C., et al. (2003). Eur. J. Gastroenterol. Hepatol. 15(1):41–47).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurden hochregulierte Konzentrationen von Glutathion-S-Transferase P (GSTP1) in Leberhomogenaten von Ratten nachgewiesen, deren Nahrung mit einem von sechs Phytochemikalien (EQ, CMRN, BHA, DEM, t-SO oder β-NF) ergänzt wurde, aber nicht bei den anderen getesteten Phytochemikalien (OPZ, I3C, BITC oder PB) (Kelly, V.P., et al. (2000). Cancer Res. 60(4):957–969).
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde eine deutlich reduzierte Immunreaktivität von Glutathion-S-Transferase (GSTP1) in in Paraffin eingebettetem Barrett-Ösophagus-Gewebe im Vergleich zu Gewebeschnitten des normalen menschlichen Ösophagus nachgewiesen (Cobbe, S.C., et al. (2003). Eur. J. Gastroenterol. Hepatol. 15(1):41–47).
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde unter Verwendung von acetonfixierten, in Paraffin eingebetteten Gewebeschnitten eine verbesserte Immunreaktivität von Glutathion-S-Transferase P im zentrilobulären Teil der Leber von Ratten nachgewiesen, die über die Nahrung Cumarin erhielten (Kelly, V.P., et al. (2000). Cancer Res. 60(4):957–969).
Biochem/physiol Actions
Reagiert mit dem Dimer (Yf/Yf) und dem Monomer (Yf) von Glutathion-S-Transferase P des Menschen und der Ratte.
Physical form
Nicht aufgereinigt
Polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Serum mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot an Gewebelysat der humanen Lunge.
Western-Blot-Analyse: Mit einer Verdünnung im Verhältnis 1:5.000 dieses Antikörpers wurde der Yf-Monomer von GSTP1 in 10 µg Gewebelysat aus der humanen Lunge nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABS165004055977301083