Fortfahren mit
ABN98
Anti-Neurexin-1-alpha-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Neurexin-1-alpha, Neurexin I-alpha, Neurexin1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 478,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
€ 478,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB2215
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity (predicted by homology)
chimpanzee (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NRXN1(9378)
General description
Neurexine sind stark glykosylierte und verarbeitete neuronale Transmembran-Zelloberflächenproteine, die wahrscheinlich an der Zellerkennung und -adhäsion beteiligt sind (siehe Review von Missler und Sudhof, 1998). Der Antikörper Anti-Neurexin-1-alpha (ABN35) wurde gegen ein Peptid-Immunogen hergestellt, das einem Abschnitt von Aminosäuren in der extrazellulären Domäne von humanem Neurexin-1-alpha (Uniprot Q9ULB1) entspricht. Obwohl die theoretische Gesamtlänge von Neurexin-1-alpha 161 kDa beträgt, kann das in humanen Hirnlysaten nachgewiesene Protein eine Bande um 160 kDa und zusätzliche Banden um 45 kDa aufweisen, was möglicherweise auf die zuvor berichtete posttranslationale Verarbeitung zurückzuführen ist.
~45 kDa gemessen. Bei höheren Konzentrationen oder längerer Exposition kann in bestimmten Lysaten eine Bande bei ~150 kDa gesehen werden, die der erwarteten Molekülmasse in voller Länge entspricht.
Der UniProtKB/Swiss-Prot Q9ULB1-(NRX1A_HUMAN-)Eintrag beschreibt 3 Isoformen, die durch alternative Promotorverwendung und alternatives Spleißen erzeugt werden. Die Referenz (Accolade/Verwandte Dokumente) TIG JANUARY 1998 VOL. 14 Nr. 1 zeigt, dass aus drei Genen durch alternative Promotoren und alternatives Spleißen mehrere Neurexin-Isoformen gebildet werden.
Immunogen
Epitop: Extrazelluläre Laminin-G-ähnliche Domäne 3
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das dem humanen Neurexin-1-alpha an der extrazellulären Laminin-G-ähnlichen Domäne 3 entspricht.
Application
Dieser Anti-Neurexin-1-alpha-Antikörper ist für die Verwendung in WB und IH(P) validiert und wird für den Nachweis von Neurexin-1-alpha eingesetzt.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Adhäsion (CAM)
Immunhistochemische Analyse: Mit einer 1:100-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wurde Neurexin-1-alpha in menschlichem Hirngewebe nachgewiesen.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt Neurexin-1-alpha an der extrazellulären Laminin-G-ähnlich Domäne 3.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot an humanem Kleinhirngewebelysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,1 µg/ml dieses Antikörpers wurde Neurexin-1-alpha in 10 µg humanem Kleinhirngewebelysat nachgewiesen.
Kontrolle
Gewebelysat des humanen Cerebellums
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HPA002727PRS4101MABT207
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
272-17E6, monoclonal
UniProt accession no.
Q9ULB1
UniProt accession no.
Q9HDB5
UniProt accession no.
Q9NPD7
UniProt accession no.
P06756
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABN9804053252754845