Fortfahren mit
ABN26
Anti-iNOS/NOS II-Antikörper, NT
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Nitric oxide synthase, inducible, Inducible NO synthase, Inducible NOS, iNOS, Macrophage NOS, MAC-NOS, NOS type II, Peptidyl-cysteine S-nitrosylase NOS2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
19
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Nos2(18126)
General description
Stickstoffoxid (NO) ist ein anorganisches, gasförmiges freies Radikal, das zahlreiche Botschaften zwischen den Zellen überträgt. Vasorelaxation, Neurotransmission und Zytotoxizität können durch die Zellreaktion auf NO potenziert werden. Die NO-Produktion wird durch Mitglieder der Stickstoffoxid-Synthase (NOS)-Familie vermittelt. NOS katalysiert die Oxidation von L-Arginin, um L-Citrullin und NO zu produzieren. Zwei konstitutive Isoformen – brain bzw. neuronales NOS (b bzw. nNOS, Typ I) und Endothelzell-NOS (eNOS, Typ III) – und eine induzierbare Isoform (iNOS, Typ II) wurden geklont. Zytokine, wie Interferon-gamma (IFN), Tumornekrosefaktor (TNF), Interleukin-1 und -2 und Lipopolysaccharide (LPS), führen zu einer höheren iNOS-mRNA- und iNOS-Protein-Konzentration sowie zu einer stärkeren iNOS-Aktivität. Proteinkinase C-stimulierende Mittel haben dieselbe Wirkung auf die iNOS-Aktivität. Anders als NOS2 der Maus wird humanes iNOS durch Calcium/Calmodulin reguliert.
~ 125 kDa gemessen
Immunogen
Epitop: N-Terminus
GST-markiertes rekombinantes Protein, das dem N-Terminus von iNOS/NOS II der Maus entspricht.
Application
Dieser Anti-iNOS/NOS-II-Antikörper ist zur Verwendung in WB, IP und IH(P) zum Nachweis von iNOS/NOS II validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Oxidativer Stress
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:50–200 wurde iNOS/NOS II in malignem menschlichem Lungengewebe nachgewiesen.
Analyse mittels Immunpräzipitation: Mit 10 µg dieses Antikörpers wurde iNOS/NOS II aus mit IFNgamma/LPS behandeltem RAW264.7-Zelllysat ausgefällt.
Biochem/physiol Actions
Andere Homologien: Ratte (85 % Sequenzhomologie).
Dieser Antikörper erkennt iNOS/NOS II am N-Terminus.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in unbehandelten und mit IFNgamma/LPS behandelten RAW264.7-Zelllysaten.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wurde iNOS/NOS II in 10 µg unbehandelten und mit IFNgamma/LPS behandelten RAW264.7-Zelllysaten nachgewiesen.
Kontrolle
Unbehandelte und mit IFNgamma/LPS behandelte RAW264.7-Zelllysate
Other Notes
Ersetzt: 06-573
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABN527AB5384SAB4502010
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
culture supernatant
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
UniProt accession no.
P29477
UniProt accession no.
P35228
UniProt accession no.
P35228
UniProt accession no.
P29475
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
"Redox reactions are powerful chemical processes that involve the reduction and oxidation of proteins and metabolites found in living things. The mechanisms that regulate them are key to maintaining homeostasis and the balance between good health and disease pathology. Oxidative stress is the state where the delicate balance of redox biology is upset, and the pathology of oxidative stress are the cellular consequences to such an imbalance."
"Aging: getting older, exhibiting the signs of age, the decline in the physical (and mental) well-being over time, leading to death. Since the beginning of time, man has been obsessed with trying to slow down, stop, or even reverse the signs of aging. Many have gone as far as experimenting with nutritional regimens, eccentric exercises, fantastic rituals, and naturally occurring or synthetic wonder-elements to evade the signs of normal aging. Biologically speaking, what is aging? And what does the latest research tell us about the possibility of discovering the elusive “fountain of youth”? Many advances in our understanding of aging have come from systematic scientific research, and perhaps it holds the key to immortality. Scientifically, aging can be defined as a systems-wide decline in organismal function that occurs over time. This decline occurs as a result of numerous events in the organism, and these events can be classified into nine “hallmarks” of aging, as proposed by López-Otin et al. (2013). Several of the pathologies associated with aging are a direct result of these events going to extremes and may also involve aberrant activation of proliferation signals or hyperactivity. The hallmarks of aging have been defined based on their fulfillment of specific aging related criteria, such as manifestation during normal aging, acceleration of aging if experimentally induced or aggravated, and retardation of aging if prevented or blocked, resulting in increased lifespan. The nine hallmarks of aging are genomic instability, telomere attrition, epigenetic alterations, loss of proteostasis, deregulated nutrient sensing, mitochondrial dysfunction, cellular senescence, stem cell exhaustion, and altered intercellular communication. The biological processes underlying aging are complex. By understanding the hallmarks in greater detail, we can get closer to developing intervention strategies that can make the aging process less of a decline, and more of a recline."
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABN26-25UG04054839342639