Fortfahren mit
AB5384
Anti-Stickstoffmonoxid-Synthase-II-Antikörper
serum, Chemicon®
Synonym(e):
NOS II, iNOS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 424,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
10
€ 424,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NOS2(4843)
General description
Die induzierbare Isoform des Enzyms Stickstoffmonoxid-Synthase (iNOS, NOS-II) wird von Makrophagen und vielen anderen Zelltypen in Reaktion auf entzündungsfördernde Zytokine und andere Reize, etwa Hypoxie und Stress, synthetisiert.
Immunogen
C-terminales Peptid mit 19 Aminosäuren aus Stickstoffmonoxid-Synthase menschlicher Chondrozyten.
Application
Dieser Anti-Stickstoffmonoxid-Synthase-II-Antikörper ist für die Verwendung in WB und IH validiert und wird für den Nachweis von Stickstoffmonoxid-Synthase II eingesetzt.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Oxidativer Stress
Western Blotting: 1:1.000–1:2.500 (ECL).
Immunhistochemie: 1:2.500–1:6.000 (ABC).
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Induzierbare Stickstoffmonoxid-Synthase (iNOS, NOS-II). Keine Kreuzreaktivität mit nNOS und eNOS mittels Immunhistochemie. In der immunhistochemischen Analyse reagiert AB5384 bei Morbus Alzheimer mit menschlichen Gliazellen und bestimmten Neuronen.
Physical form
Kaninchenserum. Flüssigkeit mit 0,05% Natriumazid.
Preparation Note
Bei -20 °C gefroren in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB5700636AB5382AB1632
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
serum
antibody form
affinity purified immunoglobulin
species reactivity
human
species reactivity
rat, mouse
species reactivity
mouse, rat
species reactivity
bovine, mouse, rat
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: 1:500-1:2000
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
"Redox reactions are powerful chemical processes that involve the reduction and oxidation of proteins and metabolites found in living things. The mechanisms that regulate them are key to maintaining homeostasis and the balance between good health and disease pathology. Oxidative stress is the state where the delicate balance of redox biology is upset, and the pathology of oxidative stress are the cellular consequences to such an imbalance."
"Aging: getting older, exhibiting the signs of age, the decline in the physical (and mental) well-being over time, leading to death. Since the beginning of time, man has been obsessed with trying to slow down, stop, or even reverse the signs of aging. Many have gone as far as experimenting with nutritional regimens, eccentric exercises, fantastic rituals, and naturally occurring or synthetic wonder-elements to evade the signs of normal aging. Biologically speaking, what is aging? And what does the latest research tell us about the possibility of discovering the elusive “fountain of youth”? Many advances in our understanding of aging have come from systematic scientific research, and perhaps it holds the key to immortality. Scientifically, aging can be defined as a systems-wide decline in organismal function that occurs over time. This decline occurs as a result of numerous events in the organism, and these events can be classified into nine “hallmarks” of aging, as proposed by López-Otin et al. (2013). Several of the pathologies associated with aging are a direct result of these events going to extremes and may also involve aberrant activation of proliferation signals or hyperactivity. The hallmarks of aging have been defined based on their fulfillment of specific aging related criteria, such as manifestation during normal aging, acceleration of aging if experimentally induced or aggravated, and retardation of aging if prevented or blocked, resulting in increased lifespan. The nine hallmarks of aging are genomic instability, telomere attrition, epigenetic alterations, loss of proteostasis, deregulated nutrient sensing, mitochondrial dysfunction, cellular senescence, stem cell exhaustion, and altered intercellular communication. The biological processes underlying aging are complex. By understanding the hallmarks in greater detail, we can get closer to developing intervention strategies that can make the aging process less of a decline, and more of a recline."
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Imaging pulmonary inducible nitric oxide synthase expression with PET.
Huang, HJ; Isakow, W; Byers, DE; Engle, JT; Griffin, EA; Kemp, D; Brody, SL; Gropler et al.
Journal of Nuclear Medicine null
Jana Zschüntzsch et al.
Arthritis and rheumatism, 64(12), 4094-4103 (2012-09-04)
In sporadic inclusion body myositis (IBM), inflammation and accumulation of β-amyloid-associated molecules cause muscle fiber damage. We undertook this study to determine why intravenous immunoglobulin (IVIG) and prednisone are not effective in sporadic IBM despite their effectiveness in other inflammatory
Jonathon Chon Teng Chio et al.
Journal of neuroinflammation, 16(1), 141-141 (2019-07-11)
Spinal cord injury (SCI) is a condition with few effective treatment options. The blood-spinal cord barrier consists of pericytes, astrocytes, and endothelial cells, which are collectively termed the neurovascular unit. These cells support spinal cord homeostasis by expressing tight junction
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB538404053252470691