Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
bovine, human
technique(s)
western blot: suitable
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
1. ABN249 ersetzt Calbiochem 393207. Es ist davon auszugehen, dass in der Immunzytochemie und Immunhistochemie angemessene Leistungen mit ABN249 erzielt werden. Bitte nutzen Sie die folgenden Zitate zu 393207 als Beispiele für die Probenvorbereitung und den Nachweis bei diesen beiden Anwendungsarten:
Usatyuk, P.V., et al. (2006). J. Biol. Chem. 281(46):35554–35566 (Immunzytochemie).
McCormack, A.L., et al. (2005). J. Neurochem. 93(4):103–1037 (Immunhistochemie).
2. Anti-HNE-Fluorophor, Best.-Nr. 393206, ist auch zum Nachweis von HNE-Fluorophor mittels ELISA, Immunhistochemie und Western Blotting verfügbar.
3. Zum Erstellen einer Positivkontrolle für Western Blots behandeln Sie 2 mg/ml BSA-Lösung in 10 mM KH2PO4, pH-Wert 7,4, mit 0,1 bis 0,5 mM HNE und inkubieren Sie dies anschließend 1 Stunde bei 37 °C. Sie können die Reaktion anhand der HNE-Extinktion bei 224 nm (Extinktionskoeffizient 13,750/M) überwachen. Freies HNE kann nach der chemischen Reaktion mittels Gelfiltration und Dialyse entfernt werden.
HNE-Michael-Addukte in Proteinlösung müssen vor der Analyse mit ABN1348 mittels Natriumborhydrid (NaBH4) chemisch reduziert werden. Geben Sie eine frisch präparierte 100-mM-NaBH4-Lösung in 1 mM NaOH im Verhältnis 1:9 (V:V) zur Proteinprobenlösung, um eine NaBH4-Endkonzentration von 10 mM zu erhalten. Lassen Sie die Proteinlösung 10 bis 30 Minuten lang bei Raumtemperatur ruhen, bevor Sie sie durch Zugabe von 5 bis 10 Moläquivalenten Aceton abschrecken.
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Western-Blot-Analyse: Mit einer Verdünnung dieses Antikörpers im Verhältnis 1:10.000 wurden 10 ng HNE-modifiziertes BSA erst nach aber nicht vor der Reduktion mittels Natriumborhydrid nachgewiesen.
Mit HNE modifiziertes BSA, das mittels Natriumborhydrid chemisch reduziert wurde.
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| biological source rabbit | biological source goat | biological source mouse | biological source rabbit |
| antibody form serum | antibody form serum | antibody form purified immunoglobulin | antibody form diluted serum |
| shipped in ambient | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
| technique(s) western blot: suitable | technique(s) ELISA: suitable, western blot: suitable | technique(s) indirect immunofluorescence: suitable, western blot: 1 μg/mL | technique(s) - |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| ABN249 | 04054839057182 |