ABN2300A4
Neuro-Chrom panneuronaler Marker (Kaninchen), Alexa488-Konjugat
Neuro-Chrom, from rabbit
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR™ 488
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse, rat
Hersteller/Markenname
Neuro-Chrom
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neuronen- und Glia-Marker
Qualität
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Zellkultur aus primären E18-Kortexneuronen der Ratte oder Kryoschnitte aus dem Gehirn adulter Mäuse.
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable