Fortfahren mit
ABN2300
Neuro-Chrom panneuronaler Marker-Antikörper – Kaninchen
Neuro-Chrom, from rabbit
Synonym(e):
Neuronal Marker Antibody
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 583,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
rat, mouse
Application:
ICC, IF, IHC
Citations:
5
€ 583,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
biological source
rabbit
antibody form
purified antibody
clone
polyclonal
species reactivity
rat, mouse
manufacturer/tradename
Neuro-Chrom
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Antikörper gegen neuronale Proteine sind heutzutage wichtige Hilfsmittel zur Identifizierung von Neuronen und zur Unterscheidung der morphologischen Eigenschaften von Kulturen und komplexen Gewebearten. Die Kennzeichnung mittels klassischer histologischer Verfahren, wie der Golgi-Färbung und moderner molekularer Ansätze, wie GFP-Konstrukten, liefern zwar ausgezeichnete detaillierte Ergebnisse zur Zytoarchitektur, doch diese Ansätze sind technisch anspruchsvoll und für viele neurowissenschaftliche Forschungsbedürfnisse unpraktisch. Neuronenspezifische Antikörper sind praktische Präzisionswerkzeuge zur Offenbarung der Zytoarchitektur, die sich jedoch auf die Verteilung des Zielproteins innerhalb des gesamten Neurons beschränken, die zwischen Kern, Soma, Dendrit und Axon stark variieren kann. Für eine möglichst umfangreiche morphologische Färbung in allen Neuronenteilen hat Millipore eine polyklonale Antikörpermischung entwickelt, die mit wichtigen, über die gesamte panneuronale Architektur verteilten somatischen, nukleären, dendritischen und axonalen Proteinen negativ reagiert, die anschließend mit einem einzigen Sekundärantikörper nachgewiesen werden können. Dieser Antikörper-Cocktail wurde anhand verschiedener Methoden und Zellkulturen und in der Immunhistochemie validiert und bietet Forschern ein praktisches und spezifisches qualitatives und quantitatives Hilfsmittel zur Untersuchung der neuronalen Morphologie.
Immunogen
Epitop: Ganzneuronen-Marker
Application
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neuronen- und Glia-Marker
Neuro-Chrom panneuronaler Marker (Kaninchen) ist ein Antikörper, der auf das panneuronale Markerprotein gerichtet ist und für die Verwendung in ICC, IHC und IF validiert wurde.
Biochem/physiol Actions
Best.-Nr. ABN2300 ist spezifisch für Axonen (Neuriten), Dendriten, Kern und Zellkörper von Neuronen.
Reaktivität mit anderen Spezies wurde nicht bestimmt.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Polyklonale Antikörper-Cocktail-Mischung in Puffer mit 0,05 % NaN3
Preparation Note
Bei 2–8 °C bis zu 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Kontrolle
Zellkultur aus primären E18-Kortexneuronen der Ratte oder Kryoschnitte aus dem Gehirn adulter Mäuse.
Routinemäßig in der Immunzytochemie getestete primäre E18-Kortexneuronen der Ratte.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N0913ABN2300C3ABN2300A4
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
purified antibody
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
-
antibody form
-
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
species reactivity
rat, mouse
species reactivity
rat
species reactivity
mouse, rat
species reactivity
mouse, rat
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (frozen sections): suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: 0.1-0.2 μg/mL using neonatal rat brain treated with chondroitinase.
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c