Fortfahren mit
ABF13
Anti-Interleukin-10-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Interleukin-10, IL-10, Cytokine synthesis inhibitory factor, CSIF
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 443,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
2
€ 443,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IL10(3586)
General description
Interleukin-10 (IL-10), ursprünglich bekannt als Cytokine Synthesis Inhibitory Factor (CSIF), ist ein 18,7 kDa großes Protein mit 160 Aminosäureresten, das eine Sequenzhomologie von über 80 % mit dem Epstein-Barr-Virus-Protein BCRFI aufweist. IL-10 reguliert die Expression von Th1-Zytokinen, Klasse-II-Antigenen des Haupthistokompatibilitätskomplexes und kostimulatorischen Molekülen auf Makrophagen herunter. Außerdem fördert es das Überleben und die Vermehrung der B-Zellen sowie die Antikörperproduktion. Knockout-Studien legen nahe, dass IL-10 ein Immunregulator im Darmtrakt ist.
~ 18 kDa beobachtet.
Immunogen
GST-markiertes rekombinantes Protein, das Maus-Interleukin-10 entspricht.
Application
Dieser Anti-Interleukin-10-Antikörper, ist zur Verwendung in WB für den Nachweis von Interleukin-10 validiert.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot an rekombinantem Maus-Interleukin-10-Protein.
Western Blot-Analyse: Mit 0,01 µg/ml dieses Antikörpers wurde Interleukin-10 an 10 µg rekombinantem Maus-Interleukin-10-Protein nachgewiesen.
Kontrolle
Rekombinantes Interleukin-10-Protein der Maus
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB1410712SAB5700775ZRB2535
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
UniProt accession no.
P18893
UniProt accession no.
P22301
UniProt accession no.
P22301
UniProt accession no.
P22301
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
proximity ligation assay: suitable, western blot: 1 μg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100, western blot: 1:500-1:2000
technique(s)
affinity binding assay: suitable, flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Exercise ameliorates high fat diet induced cardiac dysfunction by increasing interleukin 10.
Kesherwani, V; Chavali, V; Hackfort, BT; Tyagi, SC; Mishra, PK
Frontiers in Physiology null
Eva Latorre et al.
United European gastroenterology journal, 6(3), 446-453 (2018-05-19)
Inflammatory bowel diseases are consequence of an intestinal homeostasis breakdown in which innate immune dysregulation is implicated. Toll-like receptor (TLR)2 and TLR4 are immune recognition receptors expressed in the intestinal epithelium, the first physical-physiological barrier for microorganisms, to inform the
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABF1304053252296598