Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 397,00 |
Über diesen Artikel
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IFIT1(3434)
General description
Immunogen
Application
Entzündung & Immunologie
Entzündungs- & Autoimmunmechanismen
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies IFIT-1/p56 in HT1080-Zelllysaten nach, die mit dem Maus-p56-Vektor transfiziert waren, und nicht in HT1080-Zelllysaten, die mit dem leeren Vektor transfiziert waren (Terenzi, F., et al. (2007). J Virol. 81(16): 8656-8665.).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies IFIT-1/p56 in IFN-Beta-behandelten Wildtyp-Stat1-MEF-Zelllysaten nach, nicht aber in IFN-Beta-behandelten Stat1-Knockdown-MEF-Zelllysaten (Fensterl, V., et al. (2008)). J Virol. 82(22): 11045-11053.).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies IFIT-1/p56 in IFN-Beta-behandelten Wildtyp-p56-MEF-Zelllysaten und nicht in IFN-Beta-behandelten p56-Knockdown-MEF-Zelllysaten nach (Fensterl, V., et al. (2012)). PLoS Pathog. 8(5): e1002712.).
Immunzytochemische Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies IFIT-1/p56 in IFN-Beta-behandelten MEF-Zelllysaten nach (Terenzi, F., et al. (2007). J Virol. 81(16): 8656-8665.).
Durchflusszytometrische Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies IFIT-1/p56 in Knochenmarkzellen und Splenozyten nach Injektion von dsRNA, IFN-alpha und VSV nach (Terenzi, F., et al. (2007). J Virol. 81(16): 8656-8665.).
Durchflusszytometrische Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies IFIT-1/p56 in IFN-Beta-behandelten reifen CD3+ T-Zellen und in IFN-Beta-behandelten myeloiden dendritischen Zellen nach, nicht jedoch in IFN-Beta-behandelten plasmazytoiden dendritischen Zellen (Fensterl, V., et al. (2008). J Virol. 82(22): 11045-11053.).
Physical form
Preparation Note
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies IFIT1/p56 in 10 µg Lysat von Mäuse-Eierstockgewebe.
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| antibody form serum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| Gene Information human ... IFIT1(3434) | Gene Information human ... IFIT3(3437) | Gene Information human ... IFITM1(8519) | Gene Information human ... IFITM1(8519) |
| technique(s) flow cytometry: suitable, western blot: suitable, immunocytochemistry: suitable | technique(s) immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable | technique(s) indirect ELISA: suitable, western blot: suitable |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Verwandter Inhalt
"Apoptosis & Autophagy in Cancer: Cell Survival by Eluding Cell Death The ability of tumor cells to elude programmed cell death, also known as apoptosis, is a hallmark of most types of cancer. Similary, autophagy is a highly regulated, homeostatic degradative process where cells destroy their own components via the lysosomal machinery and recycle them for prolonged cell survival. Via extensive crosstalk with pro-apoptotic signaling pathways, autophagy can also contribute to cell death and greatly influence general cell health. Elucidating the correlation between autophagy and apoptotic cell death has become the focus of a great deal of research, particularly in tumor biology. On one hand, autophagy may induce cell death by degrading essential components; on the other hand, it may facilitate survival of cancer cells under unfavorable metabolic conditions."
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| ABF117 | 04053252935930 |