Fortfahren mit
ABE868
Anti-PGC-1 alpha
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1-alpha, PPAR-gamma coactivator 1-alpha, PPARGC-1-alpha
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
4
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PPARGC1A(10891)
General description
Peroxisom-Proliferator-aktivierter Rezeptor-Gamma-Coaktivator 1-alpha (UniProt: O70343; auch bekannt als PGC-1-alpha, PPAR-Gamma-Coactivator 1-alpha, PPARGC-1-alpha) wird in murinen Spezies durch das Gen Ppargc1a (auch bekannt als Pgc1, Pgc1a, Ppargc1) kodiert (Gen-ID: 19017). PGC-1 alpha gehört zu einer Familie von Transkriptions-Coaktivatoren, die eine zentrale Rolle bei der Regulierung des zellulären Energiestoffwechsels spielen. Es ist ein homooligomerer Transkriptions-Coaktivator für Steroidrezeptoren und Kernrezeptoren, der die Transkriptionsaktivität von PPARG und des Schilddrüsenhormonrezeptors am Promotor des Entkopplungsproteins stark erhöht. Es wird in Muskeln, Leber, Nieren, braunem Fettgewebe, Herz und Gehirn exprimiert. Es kann wichtige mitochondriale Gene regulieren, die zum Programm der adaptiven Thermogenese beitragen, und es wird auch berichtet, dass es eine wesentliche Rolle bei der metabolischen Reprogrammierung als Reaktion auf die Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln spielt, indem es die Expression einer breiten Palette von Genen koordiniert, die am Glukose- und Fettsäurestoffwechsel beteiligt sind. Es ist bekannt, dass PGC-1 alpha die Expression von PPARGC1- und ESRR-induziertem Regulator, Muskel 1 (PERM1) im Skelettmuskel in einer von Östrogenrezeptoren alpha(ESRRA)-abhängigen Weise induziert. PGC-1 alpha wird im braunen Fettgewebe und in der Skelettmuskulatur durch Kälteeinwirkung signifikant induziert und ist auch im braunen Fettgewebe von fettleibigen Mäusen mit Leptinmangel (ob/ob) und Mäusen, die nicht auf Leptin reagieren (db/db), nachweislich hochreguliert. PGC-1 alpha ist auch für die oszillierende Expression von Uhrengenen wie ARNTL/BMAL1 und NR1D1 durch die Coaktivierung von RORA und RORC sowie von Stoffwechselgenen wie PDK4 und PEPCK erforderlich.
~100 kDa beobachtet; 90,59 kDa berechnet. In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
Epitop: C-Terminus
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das 21 Aminosäuren aus der C-Terminus-Region des murinen PPAR-Gamma-Coaktivators 1-alpha entspricht.
Application
Anti-PGC-1 alpha, Best.-Nr. ABE868, ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der auf den Peroxisom-Proliferator-aktivierten Rezeptor-Gamma-Coaktivator 1-alpha abzielt und für die Verwendung in der Immunzytochemie und im Western Blotting getestet wurde.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:500-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies PGC-1 alpha in A431-, HUVEC- und NIH/3T3-Zellen nach.
Biochem/physiol Actions
Dieser polyklonale Kaninchen-Antikörper weist PGC-1 alpha in menschlichem und murinem Fettgewebe nach. Er zielt auf ein Epitop innerhalb von 21 Aminosäuren der C-Terminus-Region.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot im Lysat des menschlichen braunen Fettgewebes.
Western-Blot-Analyse: 2 µg/ml dieses Antikörpers wiesen PGC-1 alpha in 10 µg Lysat von menschlichem braunem Fettgewebe nach.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AB3242SAB4200226ABE2888
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
UniProt accession no.
O70343
UniProt accession no.
O70343
UniProt accession no.
Q9UBK2
UniProt accession no.
Q07869
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bilal A Mir et al.
Experimental physiology, 105(8), 1326-1338 (2020-05-30)
What is the central question of this study? Do elevated levels of the stress-response protein NDRG2 protect against fasting and chronic disease in mouse skeletal muscle? What is the main finding and its importance? NDRG2 levels increased in the tibialis
Zhen-Hua Wang et al.
Frontiers in pharmacology, 12, 671563-671563 (2021-06-01)
Lack of vascularization is directly associated with refractory wound healing in diabetes mellitus (DM). Enrichment of endothelial precursor cells (EPCs) is a promising but challenging approach for the treatment of diabetic wounds. Herein, we investigate the action of nicotinamide riboside
Samira Mansouri et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 209(11), 2114-2132 (2022-10-20)
MPYS/STING (stimulator of IFN genes) senses cyclic dinucleotides (CDNs), generates type I IFNs, and plays a critical role in infection, inflammation, and cancer. In this study, analyzing genotype and haplotype data from the 1000 Genomes Project, we found that the
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABE86804054839410444
ABE868-25UG04054839539084