Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 545,00 |
Über diesen Artikel
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PPARGC1A(10891)
General description
Immunogen
Application
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:300-Verdünnung einer früheren Charge wurde für die Immunzytochemie verwendet.
Immunfluoreszenz-Analyse: Repräsentative Chargen wiesen PGC-1α in Schnitten von gefrorenem Muskelgewebe von Maus und Ratte nach (Gouspillou, G., et al. (2013). Longev. Healthspan. 2(1):13; Matsuura, T., et al. (2007). J. Orthop. Res. 25(11):1534-1540).
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wies PGC-1α in schwimmenden Vorderhirnschnitten der Maus nach (Tallaksen-Greene, S.J., et al. (2014). J Neurosci. 34(47):15658-15668).
Analyse mittels Immunpräzipitation: Repräsentative Chargen fällten PGC-1α mittels Immunpräzipitation aus Lysaten von Leber, Skelettmuskel und braunem Fettgewebe der Maus aus (Boutant, M., et al. (2016). Cell Rep. 14(9):2068-2075; Park, R.D., et al. (2014). J. Exerc. Nutrition Biochem. 18(1):1-7; Kim, J.S., et al. (2014). J. Exerc. Nutrition Biochem. 18(3):259-266; Philip, A., et al. (2011). J. Biol. Chem. 286(35):30561-30570).
Western-Blotting-Analyse: Repräsentative Chargen wiesen ähnliches PGC-1α in Skelettmuskelgewebe von Mensch, Maus und Ratte sowie in Zellkern- und Mitochondrien-Präparaten aus braunem Fettgewebe der Ratte nach (Suwa, M., et al. (2015). J. Sports Sci. Med. 14(3):548-555; Lee, I., et al. (2015). Front. Pharmacol. 6:43; Vincent, G., et al. (2015). Front Physiol. 6:51; Lombardi, A., et al. (2015). PLoS One. 10(2):e0116498; Gouspillou, G., et al. (2014). FASEB J. 28(4):1621-1633; Saleem, A., et al. (2014). Am. J. Physiol. Cell Physiol. 306(3):C241-249).
Epigenetik & Zellkernfunktion
Transkriptionsfaktoren
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Western-Blot-Analyse: In einer Verdünnung von 1:1.000 wies dieser Antikörper rekombinantes Maus-PGC-1 sowie endogenes PGC-1 in 15 µg Kernextrakt und Ganzzelllysat von braunem Fettgewebe (BAT) der Maus. Eine Blockierung des Immunogenpeptids blockierte die Detektion der Zielbande vollständig.
BAT-Zellkernpräparat
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source goat | biological source mouse |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| technique(s) ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable | technique(s) immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) indirect ELISA: suitable, western blot: suitable | technique(s) indirect ELISA: suitable, western blot: 1-5 μg/mL |
| species reactivity mouse, rat, human | species reactivity mouse, human | species reactivity human, mouse, canine, rat | species reactivity human |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
All eukaryotic organisms require tight regulation of gene expression for complex processes such as development, differentiation, cell specification, and responses to environmental stimuli. Many genes are regulated post-transcriptionally, in addition to transcriptional mechanisms of gene regulation. RNA-binding proteins (RBPs) are essential for post-transcriptional gene regulation, linking transcription and translation in many processes including transcription, splicing, export, rate of translation and turnover. In all of these events, RBPs coordinate regulation of the amount of protein produced from mRNA transcripts.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| AB3242 | 04053252320866 |