Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 463,00 |
Über diesen Artikel
€ 463,00
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human, rat
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TET2(54790)
General description
Immunogen
Application
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:100-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies Tet2 in menschlichen embryonalen H9-Stammzellen nach.
Analysis Note
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies Tet2 in 10 µg embryonalen Stammzellen von Mäusen nach (Hinweis: Die Isoformen 2 und 3 können in niedrigen Konzentrationen oder nach längeren Expositionszeiten beobachtet werden, während die Isoform 1 in bestimmten Zelllysaten in höheren Konzentrationen oder nach längeren Expositionszeiten nachgewiesen werden kann.)
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse | biological source rat |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - |
| species reactivity mouse, human, rat | species reactivity human, mouse | species reactivity human | species reactivity mouse |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| ABE364 | 04053252859533 |