Merck
SAB2702278
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TET2 antibody produced in mouse
clone GT649, affinity isolated antibody
Synonym(e):
KIAA1546, MDS
Größe auswählen
100 μL
€ 401,00
€ 401,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1395
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 401,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 401,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1395
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
GT649, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1mg/mL
Methode(n)
ChIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 500-3000
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TET2(54790)
Immunogen
Recombinant protein encompassing a sequence within the N-terminus region of human TET2.
Anwendung
Suggested starting dilutions are as follows: IP: 1:100-1:500, WB: 1:500-1:3000, ChIP assay: Assay-dependent dilution. Not yet tested in other applications. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the end user.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Sonstige Hinweise
Purification: Affinity purified by Protein G
Physikalische Form
Phosphate-buffered saline, no preservative added.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)