Fortfahren mit
ABE2895M
Anti-ORF0
from rabbit
Synonym(e):
ORF0 protein, Open Reading Frame 0
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
primate
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
-
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
unpurified
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
primate
species reactivity (predicted by homology)
chimpanzee (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
target post-translational modification
unmodified
General description
Open Reading Frame 0 (ORF0) ist ein Primaten-spezifischer offener Leserahmen in LINE-1-Retrotransposons. Über 3.000 potenzielle ORF0-Loci sollen in den Genomen von Mensch und Schimpanse vorhanden sein. ORF0 ist ein vorwiegend nukleäres Protein, das die Mobilität von LINE-1 erhöht und zur Retrotransposon-Vielfalt beiträgt. Es handelt sich um ein stark positiv geladenes Protein, das durch Bindung an Nukleinsäuren wirken kann. Es weist zwei Spleiß-Donor-Stellen (SD) an den Nukleotiden 106 und 191 (Aminosäuren 35 und 64) auf, die mit Spleiß-Akzeptoren (SA) in nachgeschalteten genomischen Sequenzen zusammenwirken können, um Fusionsproteine zu erzeugen. Es wird berichtet, dass ORF0-Transkripte in induzierten pluripotenten Stammzellen (iPSc), die von Primaten stammen, existieren. (Ref.: Denli, AM et al. 2015. Cell 163(3): 583 593).
~16 kDa beobachtet. In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
Epitop: unbekannt
KLH-konjugierte lineare Peptide, die den ORF0-Aminosäureresten 20–34, 33–49 und 50–65 entsprechen.
Application
Der Anti-ORF0-Antikörper, Best.-Nr. ABE2895, ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der auf ORF0 abzielt und in der Immunzytochemie, Immunpräzipitation und im Western Blotting getestet wurde.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies ORF0 in HEK293T-Zellen nach, die mit ORF0 transfiziert waren (Denli, A.M., et. al. (2015). Cell. 163(3): 583-93).
Analyse mittels Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge wies ORF0 in HEK293T-Zellen nach, die mit ORF0 transfiziert waren (Denli, A.M., et. al. (2015). Cell. 163(3): 583-93).
Immunzytochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wies ORF0 in HEK293T-Zellen nach, die mit ORF0 transfiziert waren (Denli, A.M., et. al. (2015). Cell. 163(3): 583-93).
Biochem/physiol Actions
Dieser polyklonale Kaninchen-Antikörper erkennt den primatenspezifischen offenen Leserahmen 0 (ORF0).
Physical form
Format: Nicht aufgereinigt
Nicht aufgereinigt
Polyklonales Antiserum aus Kaninchen mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in Extrakten aus HEK293T-Zellen, die mit ORF0-Expressionsplasmid transfiziert wurden.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:5.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies ORF0 im Lysat von HEK293T-Zellen nach, die mit dem ORF0-Expressionsplasmid transfiziert waren.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABE1987MABC1152ABD99
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
antibody form
unpurified
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
clone
polyclonal
clone
1G4E11, monoclonal
clone
4H1, monoclonal
clone
polyclonal
species reactivity
primate
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
ELISA: suitable, inhibition assay: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABE2895-25UL04054839474958
ABE289504054839337130