Fortfahren mit
MABC1152
Anti-LINE-1ORF1p-Antikörper, Klon 4H1
clone 4H1, from mouse
Synonym(e):
LINE-1 retrotransposable element ORF1 protein, L1ORF1p, LINE retrotransposable element 1, LINE1 retrotransposable element 1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
4H1, monoclonal
Application:
ICC, IHC, IP, WB
Citations:
44
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
4H1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... L1RE1 (4029)
General description
LINE-1 retrotransponierbares Element ORF1 Protein (UniProt: Q9UN81; auch als L1ORF1p, LINE retrotransponierbares Element 1, LINE 1 retrotransponierbares Element 1 bekannt) wird beim Menschen durch das LIRE1-Gen (auch als LRE1 bekannt) codiert. LINE1-ORF 1P gehört zur Transposase-22-Familie. Es ist ein überwiegend zytoplasmatisches Protein und wird in Stressgranula angereichert, jedoch selten im Nukleolus nachgewiesen. Es enthält eine Coiled-coil-Domäne, die seine Homotrimerisation vermittelt. Das RNA-Erkennungsmotiv (RRM) der C-terminalen Domäne ist für eine korrekte RNA-Bindungsaktivität erforderlich. LINE1-ORF 1P ist ein Nukleinsäuren-Bindungsprotein, das für die Retrotransposition von LINE-1-Elementen im Genom essenziell ist. Es fungiert auch als Nukleinsäuren-Chaperon, der sein eigenes Transkript bindet und dadurch vorzugsweise das Transkript mobilisiert, aus dem es codiert wird. Die Retrotransposition ist ein komplexer Prozess, der die Transkription von LINE1, den Transport seiner RNA in das Zytoplasma, die Translation von bicistronischer RNA, die Bildung von Ribonukleinproteinpartikeln, seinen Reimport in den Zellkern und die anschließende Ziel-geprimte reverse Transkription an der Integrationsstelle involviert. Somatische LINE1-Einfügungen sind in den meisten Geweben selten, treten jedoch in Gehirn, Hoden und vielen Krebsarten auf, und sind an der Karzinogenese beteiligt. Seine Expression wird in Tumoren mit p53-Mutante konstant nachgewiesen, es wird jedoch keine Expression in Wilms-Tumoren nachgewiesen, die normales p53 aufweisen. (Literatur: Goodier, JL et al. (2013). Nucleic Acids Res. 41(15): 7401-7419).
~ 42 kDa gemessen; 40,06 kDa berechnet. In einigen Lysat(en) können uncharakterisierte Banden beobachtet werden.
Immunogen
Ein lineares Peptid, das 10 Aminosäuren der N-terminalen Region von humanem LINE-1 ORF1 Protein entspricht.
Application
Forschungskategorie
Apoptose & Krebs
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wies LINE-1 ORF1p in immunhistochemischen Anwendungen nach (Rodic, N., et al. (2014). AM J Pathol. 184(5):1280-6; Doucet-O′Hare, T.T., et. al. (2015). Proc Natl Acad Sci USA. 112(35):E4894-900; Wylie, A., et. al. (2016). Genes Dev. 30(1):64-77).
Immunzytochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wies LINE-1 ORF1p in immunzytochemischen Anwendungen nach (Taylor, M.S., et al. (2013). Cell 155(5):1034-48).
Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge wies LINE-1 ORF1p in Immunpräzipitationsanwendungen nach (Taylor, M.S., et al. (2013). Cell 155(5):1034-48).
Western Blot: Eine repräsentative Charge wies LINE-1 ORF1p in Western Blot nach (Taylor, M.S. et al. (2013). Cell 155(5):1034-48).
Weisen Sie das LINE-1 retrotransponierbare Element ORF1 Protein mit diesem monoklonalen Anti-LINE-1 ORF1p-Antikörper der Maus, Klon 4H1 nach, Katalognr. MABC1152. Er wird in der Immunzytochemie, Immunhistochemie (Paraffin), Immunpräzipitation und Western Blot eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Klon 4H1 weist LINE-1 ORF1 Protein in MCF7-Zellen spezifisch nach. Dieser Klon zielt auf die Sequenz, die 10 Aminosäuren der N-terminalen Region des LINE-1 ORF1p entspricht, ab.
Physical form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-IgG1-Antikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in MCF7-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit einer Verdünnung dieses Antikörpers im Verhältnis 1:1.000 wurde LINE-1 ORFp1 in 10 µg MCF7-Zelllysat nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABS2034MABE1796MMABC1139
description
clone 4H1, from mouse
description
clone 2A4, from mouse
description
clone EX-1Y32, from mouse
description
clone 1E10, from mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... L1RE1 (4029)
Gene Information
human ... SREBF1(6720)
Gene Information
-
Gene Information
human ... HPCAL1(3241)
species reactivity
human
species reactivity
hamster, canine, human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
clone
4H1, monoclonal
clone
2A4, monoclonal
clone
EX-1Y32, monoclonal
clone
1E10, monoclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)