Fortfahren mit
ABE203
Anti-JARID1D-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Lysine-specific demethylase 5D, Histocompatibility Y antigen, H-Y, Histone demethylase JARID1D, Jumonji/ARID domain-containing protein 1D, Protein SmcY
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 478,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
1
€ 478,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KDM5D(8284)
General description
Diese auch als Lysin-spezifische Demethylase 5D bekannte Histondemethylase ist spezifisch für ′Lys-4′ des Histons H3 und spielt bekanntermaßen eine zentrale Rolle bei der Histonfunktion und der Spermatogenese. Es demethyliert trimethylierte und dimethylierte, aber nicht monomethylierte H3 ′Lys-4′. Uniprot.org nennt zwei verschiedene Isoformen dieses Enzyms.
~174 kDa beobachtet. Aufgrund von alternativem Spleißen können zwei Isoformen mit einem Molekulargewicht von ~167 kDa und ~174 kDa in einigen Zelllysaten beobachtet werden. In manchen Zelllysaten kann bei ~255 kDa eine uncharakterisierte Bande auftreten.
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das dem menschlichen JARID1D entspricht.
Application
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Histon-verändernde Proteine
Immunzytochemische Analyse: 2 µg/ml aus einer repräsentativen Charge wies JARID1D in mESCs-Zellen nach.
Analyse mittels Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge immunpräzipitierter JARID1D in menschlichem Hodengewebelysat.
Verwenden Sie den Anti-JARID1D-Antikörper (polyklonaler Kaninchen-Antikörper) validiert in Western Blotting, ICC, IP zum Nachweis von JARID1D, auch bekannt als Lysin-spezifische Demethylase 5D, Histokompatibilitäts-Y-Antigen, H-Y, Histondemethylase JARID1D.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in menschlichem Hodengewebelysat.
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wies JARID1D in 10 µg in menschlichem Hodengewebelysat nach.
Kontrolle
Lysat von menschlichem Hodengewebe.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ABE1082ABE499MABE979
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
New Products: Antibodies, Assays, Small Molecules, Inhibitors, and Proteins
Kathryn Gunn et al.
Cancer discovery, 13(6), 1478-1497 (2023-02-28)
Oncogenic mutations in isocitrate dehydrogenase 1 (IDH1) and IDH2 occur in a wide range of cancers, including acute myeloid leukemia (AML) and glioma. Mutant IDH enzymes convert 2-oxoglutarate (2OG) to (R)-2-hydroxyglutarate [(R)-2HG], an oncometabolite that is hypothesized to promote cellular
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABE20304053252756559