Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
technique(s)
dot blot: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer112 )
Gene Information
human ... KDM1A(23028)
General description
Immunogen
Application
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies die Phosphorylierungsinduktion von exogen exprimiertem menschlichem LSD1 nach PMA-Behandlung von HEK293T-Transfektanten, die 24 Stunden lang hungerten, nach. Phosphoryliertes LSD1 wurde in der nukleären, aber nicht in der zytosolischen Fraktion nachgewiesen, und die gleichzeitige Behandlung mit dem PKC-Inhibitor Go 6976 (Best.-Nr. 365250) verhinderte die PMA-induzierte LSD1-Phosphorylierung (Nam, H.J., et al. (2014). Mol. Cell 53: 791-805).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies eine zeitabhängige LSD1-Phosphorylierung in Leberextrakten von Mäusen nach, die in einem ständigen Dunkelheitszyklus (DD) gehalten wurden. Kernextrakte aus MEFs zu verschiedenen Zeitpunkten nach der Induktion der zirkadianen Gentranskription durch Dexamethason-Behandlung zeigten ebenfalls eine zirkadian-ähnliche Oszillation der LSD1-Phosphorylierungsmenge (Nam, H.J., et al. (2014). Mol. Cell 53: 791-805).
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Western-Blot-Analyse: Eine 1:500-Verdünnung dieses Antikörpers wies die PMA-induzierte Phosphorylierung von exogen exprimiertem menschlichem LSD1 in 24 Stunden hungernden HEK293T-Transfektanten nach. Durch die Behandlung der Membran mit Lambda-Phosphatase vor der Antikörperuntersuchung wurde der Nachweis der Zielbande vollständig aufgehoben.
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| species reactivity human, mouse | species reactivity human, mouse, rat | species reactivity human | species reactivity mouse, human |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c