L7293
Monoclonal Anti-LSD1 (AOF2) in Maus hergestellte Antikörper
~2 mg/mL, clone LSD1-12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Amine oxidase, flavin-containing, 2, Anti-BHC110, Anti-BRAF-HDAC complex protein 110, Anti-KIAA0601 protein, Anti-Lysine-specific demethylase 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
LSD1-12, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~110 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human
Konzentration
~2 mg/mL
Methode(n)
western blot: 0.5-1 μg/mL using MCF7 total cell extract
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... AOF2(23028)
mouse ... Aof2(99982)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- immunofluorescence
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable