Fortfahren mit
ABD43
Anti-Apelin-Rezeptor-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Apelin Receptor, Angiotensin Receptor-Like 1, G-Protein Coupled Receptor Apj, G-Protein Coupled Receptor Hg11
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 453,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
9
€ 453,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
species reactivity (predicted by homology)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... APLNR(187)
General description
Der Apelin-Rezeptor (APJ-Rezeptor) ist ein Gi/o-gekoppeltes Protein mit signifikanter Sequenzhomologie zum Angiotensin-II-Typ-1(AT1)-Rezeptor. Er wird durch Apelinpeptide (12, 17 oder 36 Aminosäuren) aktiviert. Die Wirkungen des Apelin-Rezeptors werden hauptsächlich durch die Aktivierung von Proteinkinase C und die Calcium-Signalgebung vermittelt. Der Apelin-Rezeptor wurde in Hirn, Herz, Milz, Thymus, Eierstöcken, Dünndarm und Kolon nachgewiesen. Mehrere Studien legen nahe, dass es an der Regulierung der kardiovaskulären Funktion und der Glucosehomöostase beteiligt ist.
~62 kDa gemessen. Das berechnete Molekulargewicht dieses Proteins liegt bei 42 kDa, kann aber aufgrund der starken Glykosylierung mit ~62 kDa gemessen werden. (Medhurst, A., et al (2003). Journal of Neurochemistry. 84:1162–1172.)
Immunogen
Epitop: Zytoplasmatische Domäne.
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das der zytoplasmatischen Domäne von humanem Apelin-Rezeptor entspricht.
Application
Dieser Anti-Apelin-Rezeptor-Antikörper wurde für die Verwendung in Western Blotting und IHC(P) zum Nachweis des Apelin-Rezeptors validiert.
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml einer repräsentativen Charge wurde der Apelin-Rezeptor in 10 µg humanem Cerebellum-Gewebelysat nachgewiesen.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer 1:1000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde der Apelin-Rezeptor in mehreren Regionen von Hirnschnitten der Maus nachgewiesen.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt den Apelin-Rezeptor an der zytoplasmatischen Domäne.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in Cerebellum-Gewebelysat der Maus.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wurde der Apelin-Rezeptor in 10 µg Cerebellum-Gewebelysat der Maus nachgewiesen.
Kontrolle
Cerebellum-Gewebelysat der Maus
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB1305032SAB4500823SAB4501488
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
rat, mouse, human
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
New Products: Antibodies, Assays, Small Molecules, Inhibitors, and Proteins
Milirani Das et al.
Journal of experimental zoology. Part A, Ecological and integrative physiology, 341(4), 450-457 (2024-02-23)
The apelin receptor (APJ) belongs to the member of the G protein-coupled receptor family, and expression of APJ has been reported in the different cell types of testis. The seminiferous tubules in the testis can be identified as different stages
Sema Avci et al.
The International journal of developmental biology, 67(3), 91-100 (2023-11-08)
Although preterm birth is among the preventable causes of maternal and infant death, its mechanism has not yet been clarified. When evaluated in terms of the results, the psycho-social burden of mother-infant losses and the costs of rehabilitation, care, and
Ayushmita Dutta et al.
Cell biology international (2024-04-18)
Apelin and its receptor (APJ) are expressed in the reproductive organs of some mammalian females. The function of oviduct has also been suggested to be compromised in the hyperandrogenism condition. However, expression of apelin and APJ has not been shown
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABD4304053252438974
Questions
  1. Good morning, does the ABD43 Anti-Apelin receptor Antibody work on bovine tissue? Thank you, Francesca
    1 answer
    1. The product homology shows that the match is approximately 73%, which is not considered strong.  The item is not tested for use with bovine samples.