Fortfahren mit
ABC929
Anti-MAP1LC3A antibody
rabbit polyclonal
Synonym(e):
Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3A, Autophagy-related protein LC3 A, Autophagy-related ubiquitin-like modifier LC3 A, MAP1 light chain 3-like protein 1, MAP1A/MAP1B light chain 3 A, Microtubule-associated protein 1 light chain 3 alpha
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 463,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
ICC, WB
Citations:
33
€ 463,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1125
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-LC3-I/II-Antikörper, from rabbit, purified by affinity chromatography
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
Xenopus (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
Mikrotubuli-assoziiertes LC3A macht fast die Hälfte der Masse aller Mikrotubuli-assoziierten Proteine aus, die mit den Mikrotubuli des Gehirns copurifizieren. LC3A setzt sich aus einer schweren Kette und mehreren Untereinheiten mit leichter Kette zusammen. Die für die Autophagie erforderliche molekulare Maschinerie ist in allen Eukaryonten in hohem Maße konserviert, wie der hohe Grad der Konservierung von Proteinen zeigt, die an der Bildung der Autophagosomenmembranen beteiligt sind. Kürzlich wurden sowohl Apg8p aus der Hefe als auch sein Homolog LC3-II aus der Ratte als wesentliche Bestandteile der Autophagosomenmembran in prozessierter Form identifiziert. Darüber hinaus existieren sowohl die Hefe- als auch die menschlichen Proteine in zwei modifizierten Formen, die durch eine Reihe von posttranslationalen Modifikationen erzeugt werden, einschließlich einer kritischen C-terminalen Spaltung nach einem konservierten Gly-Rest, und die kleinere prozessierte Form ist mit den Autophagosom-Membranen assoziiert. Die Ergebnisse zeigten eine unterschiedliche Regulierung der drei menschlichen Isoformen von LC3-II und deuten darauf hin, dass die drei Isoformen unterschiedliche physiologische Funktionen haben könnten. Zwei Formen von LC3A, LC3-I und -II genannt, wurden in verschiedenen Zellen posttranslational produziert. LC3-I ist zytosolisch, während LC3-II membrangebunden ist. LC3-II ist das erste bei Säugetieren identifizierte Protein, das spezifisch mit Autophagosom-Membranen assoziiert.
~17/14 kDa beobachtet.
Immunogen
Rekombinantes Protein, das dem menschlichen LC3-I/II. entspricht.
Application
Forschungsunterkategorie
Apoptose – Weiteres
Dieser Anti-LC3-I/II-Antikörper ist für den Einsatz im Western Blotting und in der Immunzytochemie zum Nachweis von LC3-I/II validiert.
Forschungskategorie
Apoptose & Krebs
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:100-Verdünnung dieses Antikörpers wies LC3 in serumarmen, mit Chloroquin behandelten HeLa-Zellen nach. Es ist eine punktuelle Verteilung zu erkennen, die auf Autophagie-Bedingungen innerhalb der Zelle hinweist.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper weist sowohl das nicht-lipidierte LC3-I (nicht-autophag) als auch das lipidierte LC3-II (autophag) unter Autophagie-Bedingungen nach.
Physical form
Affinitätsgereinigtes Antigen
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in serumarmem, Chloroquin-behandeltem HeLa-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:500-Verdünnung dieses Antikörpers wies LC3-I (nicht-lipidiert) und LC3-II (lipidiert) in 10 µg serum-armen, Chloroquin-behandelten HeLa-Zelllysat nach.
Other Notes
Ersetzt: MABC177; MABC176
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L8793ABC232MABC1193
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
serum
antibody form
purified antibody
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using extracts of human U87 cells, western blot: 0.5-1 μg/mL using whole extracts of rat and mouse brain
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
Gene Information
human ... MAP1A(4130), MAP1LC3A(84557)
Gene Information
human ... MAP1LC3A(84557)
mouse ... Map1lc3a(66734)
rat ... Map1lc3a(362245)
Gene Information
human ... MAP1LC3A(84557)
Gene Information
human ... MAP1LC3B(81631)
UniProt accession no.
Q9H492
UniProt accession no.
Q9H492
UniProt accession no.
Q9H492
UniProt accession no.
Q9GZQ8
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-LC3-I/II-Antikörper
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.
Miguel Angel Merlos Rodrigo et al.
Cells, 8(3) (2019-03-16)
The efficiency of cisplatin (CDDP) is significantly hindered by the development of resistance during the treatment course. To gain a detailed understanding of the molecular mechanisms underlying the development of cisplatin resistance, we comparatively analyzed established a CDDP-resistant neuroblastoma cell
Chen Wang et al.
Cell death & disease, 12(11), 1055-1055 (2021-11-08)
Cervical cancer is the leading cause of cancer-related deaths in women, and treatment for cervical cancer is very limited. Emerging evidence suggests that targeting ferroptosis is a promising way to treat cancer. Here, we investigated the role of ferroptosis in
Pengzhi Chen et al.
Experimental and therapeutic medicine, 21(5), 440-440 (2021-03-23)
In the pathogenesis of diabetic cataract, high glucose levels induce oxidative damage in human lens epithelial cells (HLECs). Resveratrol has been demonstrated to be a potent antioxidant in various disease conditions; however, limited information is available on its effects on
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABC92904053252986420