Fortfahren mit
ABC506
Anti-FUNDC1-Antikörper
serum, from rabbit
Synonym(e):
FUN14 domain-containing protein 1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, rat, mouse
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
5
biological source
rabbit
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, rat, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FUNDC1(139341)
General description
FUN14 domain-containing protein 1 (FUNDC1) ist ein wichtiger Autophagie-Partner für die Mitophagie, den Prozess, bei dem Mitochondrien nach einer Schädigung recycelt werden. FUNDC1 ist an der äußeren Mitochondrienmembran lokalisiert und in allen Zellen weit verbreitet und scheint als Aktivator der Hypoxie-induzierten Mitophagie zu wirken. FUNDC1 interagiert direkt mit wichtigen Autophagie-Markern wie MAP1LC3B und GABARAP. Die Phosphorylierung an Tyr-18 inaktiviert die Fähigkeit von FUNDC1, die Mitophagie zu aktivieren, und es ist diese Dephosphorylierung nach Hypoxie, die die Interaktion mit Proteinen der MAP1LC3-Familie und die Mitophagie einleitet. Jüngste Forschungsergebnisse zeigen, dass die Expression von FUNDC1 durch die mikroRNA miRNA-137 gesteuert wird und dass diese mikroRNA für die Mitophagie und das mitochondriale Recycling entscheidend ist.
~17 kDa beobachtet.
In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
Epitop: Sigma-Transmembrandomäne
Rekombinantes Protein, das der Sigma-Transmembrandomäne von Human FUNDC1 entspricht.
Application
Dieser Anti-FUNDC1-Antikörper ist für die Verwendung in Western Blotting, Immunzytochemie und Immunpräzipitation zum Nachweis von FUNDC1 validiert.
Forschungskategorie
Apoptose & Krebs
Forschungsunterkategorie
Apoptose – Weiteres
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge dieses Antikörpers wurde zum Nachweis von FUNDC1 in A431-, C2C12-, HEK293-, HeLa-, HepG2-, L6-, Mausgehirn-, NIH/3T3-, PC12-, PC3- und RAW264.7-Zelllysaten verwendet. Dieser Antikörper wies FUNDC1 in menschlichen Plazenta-, HUVEC- oder Jurkat-Zelllysaten nicht nach.
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge dieses Antikörpers wurde zum Nachweis von gereinigtem FUNDC1-Protein aus Bakterien oder HeLa-Zelllysaten verwendet (Liu, L., et al. (2012) Nature Cell Biology. 14(2): 177-185).
Immunzytochemische Analyse: Eine repräsentative Charge dieses Antikörpers wurde zum Nachweis von FUNDC1 in HeLa-Zellen verwendet (Liu, L., et al. (2012) Nature Cell Biology. 14(2): 177-185.
Analyse mittels Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge dieses Antikörpers wurde zur Co-Immunpräzipitation von FUNDC1 mit endogenem LC3 in HeLa-Zellen verwendet, die 24 Stunden lang normoxischen oder hypoxischen Bedingungen ausgesetzt waren (Liu, L., et al. (2012) Nature Cell Biology. 14(2): 177-185).
Physical form
Nicht aufgereinigt
Polyklonales Serum aus Kaninchen mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in HepG2-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1000-Verdünnung dieses Antikörpers wies FUNDC1 in 10 µg HepG2-Zelllysat nach.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mingjie Yang et al.
British journal of pharmacology, 178(4), 964-982 (2020-12-11)
Chronic alcohol consumption contributes to contractile dysfunction and unfavourable geometric changes in myocardium, accompanied by altered autophagy and disturbed mitochondrial homeostasis. The E3 ubiquitin ligase Parkin encoded by PARK2 gene maintains a fundamental role in regulating mitophagy and mitochondrial homeostasis
Panchanan Maiti et al.
International journal of molecular sciences, 20(2) (2019-01-24)
Autophagy and the (PI3K-Akt/mTOR) signaling pathway play significant roles in glioblastoma multiforme (GBM) cell death and survival. Curcumin (Cur) has been reported to prevent several cancers, including GBM. However, the poor solubility and limited bioavailability of natural Cur limits its
Cheng Wang et al.
Nature communications, 12(1), 2616-2616 (2021-05-12)
FUN14 domain-containing protein 1 (FUNDC1) is an integral mitochondrial outer-membrane protein, and mediates the formation of mitochondria-associated endoplasmic reticulum membranes (MAMs). This study aims to determine the contributions of FUNDC1-mediated MAMs to angiogenesis in vitro and in vivo. In cultured
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABC50604053252988127