Fortfahren mit
ABC143
Anti-PEX13 (peroxisomaler Membranmarker)-Antikörper
serum, from rabbit
Synonym(e):
Peroxisomal membrane protein PEX13, Peroxin-13
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 467,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
2
€ 467,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat, human
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PEX13(5194)
General description
Das peroxisomale Membranprotein 13 (PEX13) ist eine Komponente der peroxisomalen Translokationsmaschinerie, die über ihre SH3-Domäne an peroxisomale Zielsignalrezeptoren bindet und den Import dieser Rezeptoren in die Peroxisomenmembran erleichtert. Defekte in PEX13 wurden mit neurodegenerativen Erkrankungen, wie dem Zellweger-Syndrom, in Verbindung gebracht.
~49 kDa beobachtet. Dieses Protein hat ein erwartetes Molekulargewicht von 44 kDa; es wurde jedoch bei ~49 kDa beobachtet (Muller, C. C., et al. 2011. Dis Model Mech. 4(1): 104-110.). In manchen Zelllysaten kann eine uncharakterisierte Bande bei ~41 kDa beobachtet werden.
Immunogen
Rekombinantes Protein, das dem menschlichen PEX13 (peroxisomaler Membranmarker 13) entspricht.
Application
Dieser Anti-PEX13 (peroxisomaler Membranmarker)-Antikörper ist validiert für den Einsatz im Western Blotting, ICC zum Nachweis von PEX13 (peroxisomaler Membranmarker).
Forschungskategorie
Entzündung & Immunologie
Forschungsunterkategorie
Entzündungs- & Autoimmunmechanismen
Physical form
Nicht aufgereinigt
Polyklonales Serum aus Kaninchen mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in HepG2-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies PEX13 (peroxisomaler Membranmarker) im Lysat von HepG2-Zellen nach.
Kontrolle
HepG2-Zelllysat
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ABC142SAB1409439SAB1401323
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Gene Information
human ... PEX13(5194)
Gene Information
human ... PEX14(5195)
Gene Information
human ... PEX14(5195)
Gene Information
human ... PEX19(5824)
UniProt accession no.
Q92968
UniProt accession no.
O75381
UniProt accession no.
O75381
UniProt accession no.
P40855
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ying Xue Xie et al.
Nature communications, 13(1), 4918-4918 (2022-08-23)
Considerable evidence supports the release of pathogenic aggregates of the neuronal protein α-Synuclein (αSyn) into the extracellular space. While this release is proposed to instigate the neuron-to-neuron transmission and spread of αSyn pathology in synucleinopathies including Parkinson's disease, the molecular-cellular
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABC14304053252599651