Merck
ABC142
Anti-Pex14 (peroxisomaler Membranmarker) Antikörper
serum, from rabbit
Synonym(e):
Peroxisomal membrane protein PEX14, PTS1 receptor-docking protein, Peroxin-14, Peroxisomal membrane anchor protein PEX14
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
8
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat, human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PEX14(5195)
General description
Das peroxisomale Membranprotein 14 (PEX14) ist ein Bestandteil der peroxisomalen Translokationsmaschinerie. Es interagiert mit PEX19 und PEX13 und fungiert als peroxisomaler Membran-Andockfaktor für PEX5. Der PEX7-PTS2-Komplex dockt auch indirekt über PEX5L, die längere Isoform von PEX5, an PEX14 an. Defekte in PEX14 führen zu einer Peroxisomen-Biogenese-Störung der Komplementationsgruppe K und zum Zellweger-Syndrom.
~60 kDa beobachtet. Es ist bekannt, dass dieses Produkt in zwei Isoformen mit 41 kDa und 37 kDa existiert, aber es wurde auch bei ~57–60 kDa beobachtet (Nguyen, T. et al. 2006). J Cell Biol. 119 (Pt 4): 636-645). In manchen Zelllysaten kann bei ~ 51 kDa eine uncharakterisierte Bande auftreten.
Immunogen
His-markiertes rekombinantes Protein, das dem menschlichen PEX14 entspricht.
Application
Erkennen Sie Pex14 (peroxisomaler Membranmarker) mit diesem Anti-Pex14 (peroxisomaler Membranmarker)-Antikörper, der für die Verwendung im Western Blotting und ICC validiert ist.
Forschungskategorie
Entzündung & Immunologie
Forschungsunterkategorie
Entzündungs- & Autoimmunmechanismen
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies PEX14 (peroxisomaler Membranmarker) in 10 µg menschlichem Lebergewebelysat nach.
Immunzytochemische Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies PEX14 (peroxisomaler Membranmarker) in Pex14p-transfizierten CHO-Zellen nach (Pinto, M. P., et al. 2006. J Biol Chem. 281(45): 34492-34502.).
Physical form
Nicht aufgereinigt
Polyklonales Serum aus Kaninchen mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in NIH/3T3-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:500-Verdünnung aus einer repräsentativen Partie wies PEX14 (peroxisomaler Membranmarker) in 10 µg NIH/3T3-Zelllysat nach.
Kontrolle
NIH/3T3-Zelllysat
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABC14204053252599644