Fortfahren mit
AB9668
Anti-Tau-Phosphothreonin-231-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Anti-DDPAC, Anti-FTDP-17, Anti-MAPTL, Anti-MSTD, Anti-MTBT1, Anti-MTBT2, Anti-PPND, Anti-PPP1R103, Anti-TAU, Anti-tau-40
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 586,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB
Citations:
15
€ 586,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr231)
Gene Information
human ... MAPT(4137)
General description
Tau ist ein neuronales, mit Mikrotubuli assoziiertes Protein, das vorwiegend in Axonen vorkommt. Es fördert die Tubulinpolymerisation und stabilisiert die Mikrotubuli. Tau ist in seiner hyperphosphorylierten Form der Hauptbestandteil der gepaarten helikalen Filamente (PHF), dem Baustein von neurofibrillären Läsionen im Gehirn von Menschen mit Alzheimer-Krankheit (AD). Hyperphosphoryliertes Tau kommt auch in neurofibrillären Läsionen bei einer Reihe anderer Erkrankungen des zentralen Nervensystems vor. Die Hyperphosphorylierung beeinträchtigt die Mikrotubuli-Bindungsfunktion von Tau, was zu einer Destabilisierung der Mikrotubuli im Gehirn von AD-Patienten und so schließlich zur Degeneration der betroffenen Neuronen führt. Zahlreiche Serin/Threonin-Kinasen, darunter GSK-3beta, Proteinkinase A (PKA), Cyclin-abhängige-Kinase-5 (cdk5) und Caseinkinase II (CK2), phosphorylieren Tau. Threonin 231 wird durch GSK-3beta, cdk5 und cdk1 phosphoryliert und ist nachweislich am „Pretangle-Prozess“ von AD beteiligt.
Immunogen
Synthetisches Peptid aus Aminosäuren, die die phosphoThreonin-231-Stelle von humanem Tau umgeben.
Application
Der Anti-Tau-phosphoThreonin-231-Antikörper weist die Konzentration von Tau-phosphoThreonin-231 nach und wurde für die Verwendung in WB publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurodegenerative Erkrankungen
Western Blot: 1:1.000. Der empfohlene Blockierungspuffer ist 5 % BSA-TBST für eine Stunde bei Raumtemperatur. Der empfohlene Antikörper-Verdünnungspuffer ist 1 % BSA-TBST. Die empfohlene Antikörper-Inkubationszeit beträgt 2 Stunden bei Raumtemperatur.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Tau-phosphoThreonin-231. Der Antikörper erkennt Tau-pThreonin-231 in Proben von rekombinantem humanem Tau, die 45 Minuten lang mit GSK-3beta behandelt wurden. Die Reaktivität des Antikörpers wird durch das pThreonin-231-Peptid blockiert, nicht jedoch durch das Nicht-Phosphopeptid oder ein generisches phosphoThreonin-haltiges Peptid.
Physical form
Affinitätsgereinigtes Immunglobulin. Flüssigkeit in Dulbeccos PBS (ohne Mg2+ und Ca2+), pH 7,3, 50 % Glycerin mit 1,0 mg/ml BSA und 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden. Nicht in einem Gefrierschrank mit Abtauautomatik aufbewahren.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AB9674SAB5500182T9450
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human (tested)
species reactivity
bovine, rat, human, mouse
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
SP70, monoclonal
clone
Tau46, monoclonal
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.
Verwandter Inhalt
Alzheimer’s Disease: Amyloid Cascade and Beyond Product Focus
Alexandra Marquez et al.
Neurobiology of disease, 151, 105273-105273 (2021-01-23)
Pathological hyperphosphorylated tau is a key feature of Alzheimer's disease (AD) and Frontotemporal dementia (FTD). Using transgenic mice overexpressing human non-mutated tau (htau mice), we assessed the contribution of tau to peripheral and central neurodegeneration. Indices of peripheral small and
Abhay P Sagare et al.
Nature communications, 4, 2932-2932 (2013-12-18)
Pericytes are cells in the blood-brain barrier that degenerate in Alzheimer's disease (AD), a neurological disorder associated with neurovascular dysfunction, abnormal elevation of amyloid β-peptide (Aβ), tau pathology and neuronal loss. Whether pericyte degeneration can influence AD-like neurodegeneration and contribute
Matthew R King et al.
Journal of neuroscience research, 98(11), 2357-2369 (2020-08-02)
Epidemiological studies have pointed at diabetes as a risk factor for Alzheimer's disease (AD) and this has been supported by several studies in animal models of both type 1 and type 2 diabetes. However, side-by-side comparison of the two types
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB966804053252337000