AB9610 is a purified rabbit polyclonal antibody, so it is rabbit IgG.
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 691,00 |
Über diesen Artikel
€ 691,00
Produktname
Anti-Olig-2-Antikörper, Chemicon®, from rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... OLIG2(10215)
General description
Immunogen
Application
Neuronen- & Glia-Marker
Neurowissenschaft
Im Western-Blot wurde eine 1:2500-1:5000 Verdünnung einer früheren Charge für Human-, Ratten-, und Mauszelllinien (humanes Oligodendrogliom, primäre Neuroepithelzelllinien der Ratte, transfizierte Zelllinien der Maus) und Gewebe (Gehirn und Rückenmark) verwendet.
Immunpräzipitation:
1:500-1:1000 Verdünnung mit humanem Oligodendrogliom und transfizierten Zelllinien der Maus.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endbenutzer bestimmt werden.
Immunzytochemie:
In der Immunzytochemie wurde eine 1:500-1:1000 Verdünnung einer früheren Charge für Human-, Ratten-, und Mauszelllinien (humanes Oligodendrogliom, primäre Neuroepithelzelllinien der Ratte, transfizierte Zelllinien der Maus) und Gewebe (Gehirn und Rückenmark) verwendet.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endbenutzer bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Ganzzellen-Lysat aus dem Maushirn, PC12-Ganzzellen-Lysat, Gewebe-Lysat aus dem Hirn (Ratte)
Immunhistochemische (Paraffin):
Repräsentative Chargendaten.
Färbungsmuster und Morphologie von Anti-Olig2 (AB9610) in Glioblastomzellen. Gewebe vorbehandelt mit TE-Puffer, pH 9,0. Antikörper wurden 1:500 mit IHC-Select Detektionsreagenz mit HRP-DAB verdünnt.
Optimale Färbung mit TE-Puffer, Epitop-Rückgewinnung: Glioblastom
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| technique(s) immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable | technique(s) western blot: suitable | technique(s) immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable | technique(s) immunocytochemistry: suitable |
| Gene Information human ... OLIG2(10215) | Gene Information human ... OLIG2(10215) | Gene Information human ... OLIG2(10215) | Gene Information human ... OLIG2(10215) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Olig-2-Antikörper
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Protokolle
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.
Artikel
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
Die Immunfluoreszenz (IF), bei der ein Antikörper an ein Molekül konjugiert ist, das bei Laseranregung fluoresziert, wird u. a. für die Lokalisation von Proteinen, die Bestätigung posttranslationaler Modifikationen oder Aktivierungen und die Ermittlung der Nähe zu bzw. die Komplexbildung mit anderen Proteinen verwendet.
Verwandter Inhalt
The Newsletter for Cell Biology Researchers
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| AB9610 | 04053252366536 |
-
Bonjour, il s'agit d'un anticorps IgM ou IgG ? pour le choix du secondaire.