Fortfahren mit
AB9354
Anti-β-Tubulin III Antibody
CHEMICON®, chicken polyclonal
Synonym(e):
Anti-CDCBM, Anti-CDCBM1, Anti-CFEOM3, Anti-CFEOM3A, Anti-FEOM3, Anti-TUBB4, Anti-beta-4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 734,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
rat, human, mouse
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
110
€ 734,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1140
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-Beta-III-Tubulin-Antikörper, Chemicon®, from chicken
biological source
chicken
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, human, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgY
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TUBB3(10381)
mouse ... Tubb3(22152)
rat ... Tubb3(246118)
General description
55 kDa
Tubuline sind wichtige Bestandteile des Stützskeletts von Zellen. Sie bilden Mikrotubuli, die eine entscheidende Rolle für die Struktur, Migration und Teilung von Zellen sowie den intrazellulären Transport spielen. Es gibt mindestens drei Tubulintypen: alpha, beta und gamma. Jeder Typ hat ein Molekulargewicht von ca. 55 kDa. Mikrotubuli sind große Strukturen (Durchmesser 300 Angström), die im Wechsel aus alpha- und beta-Untereinheiten aufgebaut sind. Verbindungen wie Taxol und die Vincaalkaloide, die die Bildung von Mikrotubuli blockieren, hemmen die Zellteilung und sind wirksame Anti-Krebs-Mittel. Klasse-III-β-Tubulin‎ ist ein Element von Mikrotubuli, das nur in Neuronen exprimiert wird und als spezifischer Marker für Neuronen in Gewebe beliebt ist.
Immunogen
Epitop: (ähnlich dem TuJ1-Antigen)
Synthetische Peptide aus Beta-III-Tubulin von Mensch/Ratte.
Application
Anti-Beta-III-Tubulin-Antikörper detektiert den Beta-III-Tubulin-Gehalt und wurde zur Verwendung in IC, IH und WB publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neuronen & Glia-Marker
Neurofilament & Neuronaler Stoffwechsel
Immunzytochemie:
In der Immunzytochemie wurde eine Verdünnung von 1:1000 – 1:2000 einer früheren Charge verwendet, wobei in 2 % Paraformaldehyd fixierte Zellen zum Einsatz kamen.
Immunhistochemie:
In der Immunhistochemie wurde eine Verdünnung von 1:1000 – 1:2000 einer früheren Charge verwendet, wobei in 2 % Paraformaldehyd fixierte Zellen zum Einsatz kamen.
Die optimalen Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Erkennt Beta-III-Tubulin
Physical form
Affinitätsgereinigtes polyklonales Hühner-IgY; Flüssigkeit in PBS, pH 7,2 mit 0,02 % Natriumazid.
Für dieses Produkt wurden vier unterschiedliche Antikörper kombiniert.
Immunaffinitätsgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C 6 Monate ab Empfangsdatum in unverdünnten Aliquoten haltbar.
Es wird empfohlen, den Antikörper dunkel zu lagern. Während der Lieferung können gelegentlich kleine Mengen des Produkts im Verschluss des Produktfläschchens eingeschlossen werden. Für Produkte mit Volumen von 200 µl oder weniger empfehlen wir, mit dem Fläschchen vorsichtig auf eine harte Oberfläche zu klopfen oder es kurz in einer Tischzentrifuge zu zentrifugieren, um Flüssigkeit aus der Kappe des Behälters zu entfernen.
Analysis Note
Kontrolle
Hirngewebe, neuronale Kulturen
Regelmäßig mittels Western Blot an Maushirn-Lysat beurteilt.
Western-Blot:
Eine 1:1000 Verdünnung dieser Charge detektierte TUBULIN-BETA-III in 10 μg Maushirn-Lysat.
Other Notes
Ersetzt: 04-1049
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T5076T7816AB15708C3
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
biological source
chicken
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
Gene Information
human ... TUBB3(10381)
mouse ... Tubb3(22152)
rat ... Tubb3(246118)
Gene Information
human ... TUBB3(10381)
mouse ... Tubb3(22152)
rat ... Tubb3(246118)
Gene Information
human ... TUBB(203068)
mouse ... Tubb4(22153)
Gene Information
human ... TUBB3(10381)
mouse ... Tubb3(22152)
UniProt accession no.
Q13509
UniProt accession no.
Q13509
UniProt accession no.
P07437
UniProt accession no.
Q13509
clone
polyclonal
clone
SDL.3D10, monoclonal
clone
SAP.4G5, monoclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Beta-III-Tubulin-Antikörper
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Anesthetics interfere with the polarization of developing cortical neurons.
Mintz, CD; Smith, SC; Barrett, KM; Benson, DL
Journal of Neurosurgical Anesthesiology null
Loïs S Miraucourt et al.
PloS one, 7(1), e29086-e29086 (2012-01-14)
The developing retinotectal system of the Xenopus laevis tadpole is a model of choice for studying visual experience-dependent circuit maturation in the intact animal. The neurotransmitter gamma-aminobutyric acid (GABA) has been shown to play a critical role in the formation
Letizia Ferroni et al.
International journal of molecular sciences, 16(3), 4666-4681 (2015-03-05)
Dental pulp tissue supports the vitality of the tooth, but it is particularly vulnerable to external insults, such as mechanical trauma, chemical irritation or microbial invasion, which can lead to tissue necrosis. In the present work, we present an endodontic
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB935404053252366154