Fortfahren mit
T7816
Monoklonales Anti-β-Tubulin-I in Maus hergestellte Antikörper
clone SAP.4G5, ascites fluid
Synonym(e):
Anti-CDCBM6, Anti-CSCSC1, Anti-M40, Anti-OK/SW-cl.56, Anti-TUBB1, Anti-TUBB5
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
0.2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 635,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
SAP.4G5, monoclonal
Application:
ARR, ELISA (i), ICC, IHC (p), WB
Citations:
234
€ 635,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1416
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
SAP.4G5, monoclonal
mol wt
antigen ~55 kDa
species reactivity
Xenopus, chicken, human, hamster, canine, mouse, bovine, rat
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, indirect ELISA: suitable, microarray: suitable, western blot: 1:20,000 using cultured chicken fibroblasts
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TUBB(203068)
mouse ... Tubb4(22153)
General description
Tubulin ist ein 100-kDa-Protein und in allen Zellen als Heterodimer aus den zwei ähnlichen Polypeptiden α und β vorhanden, die sich zusammensetzen und so Mikrotubuli bilden. Die korrekte Organisation der Mikrotubuli ist für mehrere zelluläre Funktionen von großer Bedeutung, wie beispielsweise Mitose, Meiose, manche Arten der Organellenbewegung, intrazellulärer Transport, flagelläre Motilität und Funktionen des Zytoskeletts. Der monoklonale Anti-β-Tubulin-I-Antikörper kann im ELISA zur Lokalisierung von β-Tubulin-Isotyp I und im Immunblotting zur Lokalisierung von kultivierten menschlichen und tierischen Zellen verwendet werden. Der Anti-β-Tubulin-I-Antikörper der Maus reagiert spezifisch mit einem Epitop, das in der C-terminalen Sequenz von β-Tubulin von Menschen, Ratten, Hunden, Rindern, Hamstern, Mäusen, Hühnern und Krallenfröschen (Xenopus) anzutreffen ist.
Immunogen
Synthetisches, an BSA gekoppeltes Peptid, das der C-terminalen Sequenz des β-Tubulin-Isotyps I entspricht.
Application
Der monoklonale Anti-β-Tubulin-I-Antikörper (in einer Verdünnung von 1:4000) kann bei der Immunpräzipitation und beim Immunblotting als primärer Antikörper verwendet werden. Er kann auch bei der Western-Blot-Analyse und Retrovirus-Infektion eingesetzt werden.
Biochem/physiol Actions
Erkennt ein in der C-terminalen Sequenz von β-Tubulin-Isotyp I vorhandenes Epitop; es wurde keine Reaktivität mit anderen Tubulin-Isotypen festgestellt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T9028SAB4200732T5293
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
SAP.4G5, monoclonal
clone
TUB-1A2, monoclonal
clone
SAP.4G5, monoclonal
clone
2-28-33, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Gene Information
human ... TUBB(203068)
mouse ... Tubb4(22153)
Gene Information
human ... TUBA4A(7277), TUBB(203068)
Gene Information
human ... TUBB(203068)
Gene Information
human ... TUBB1(81027), TUBB2A(7280), TUBB2C(10383)
rat ... Tubb2(29212), Tubb2c(296554)
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
ascites fluid
species reactivity
Xenopus, chicken, human, hamster, canine, mouse, bovine, rat
species reactivity
human, plant, animal
species reactivity
bovine, gerbil, Xenopus, human, canine, mouse, hamster, chicken, rat, monkey
species reactivity
Ciona intestinalis, rat, chicken, Caenorhabditis elegans, Strongylocentrotus purpuratus, bovine, human
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Hola: Tenemos este anticuerpo en uso habitual Beta-Tubulina Ref: T7816. Necesito saber la concentración del producto. Gracias
    1 answer
    1. This product is a mouse ascites fluid. The concentration may range from 3.0 to 6.0 mg/mL and is reported in the lot-specific Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot-specific certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/t7816#product-documentation
      Please see the following link to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/125/087/t7816dat.pdf