Fortfahren mit
AB9342
Anti-CNPase-Antikörper
Chemicon®, from chicken
Synonym(e):
Anti-CNP1, Anti-HLD20
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 533,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IHC
Citations:
7
€ 533,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1133
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
chicken
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CNP(1267)
Immunogen
Synthetisches Peptid aus CNPase von Mensch/Maus.
Application
Der Anti-CNPase-Antikörper ist ein Antikörper gegen CNPase zur Verwendung in IC und IH.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neuronen- & Glia-Marker
Immunhistochemie: 1:1000 unter Verwendung von mit 2 % Paraformaldehyd fixierten Geweben.
Immunzytochemie: 1:1000 unter Verwendung von mit 2 % Paraformaldehyd fixierten Zellen.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Erkennt CNPase (2′, 3′-zyklische Nukleotid-Phosphodiesterase).
Physical form
Aufgereinigtes Hühner-IgY. Flüssig in PBS, pH-Wert 7,2 mit 0,02 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C in unverdünnten Aliquoten ab Empfangsdatum bis zu 6 Monate haltbar. Es wird empfohlen, den Antikörper im Dunkeln zu lagern.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB326SAB5700668AMAB91072
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
chicken
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunofluorescence: 1:50-1:200, immunohistochemistry: 1:50-1:200, western blot: 1:500-1:2000
technique(s)
immunoblotting: 1 μg/mL, immunofluorescence: 2-10 μg/mL (Fixation/Permeabilization: PFA/Triton X-100), immunohistochemistry: 1:5000- 1:10000
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Vlad Dionisie et al.
International journal of molecular sciences, 22(14) (2021-07-25)
In recent years, escitalopram (ESC) has been suggested to have different mechanisms of action beyond its well known selective serotonin reuptake inhibition. The aim of this study is to investigate the effects of escitalopram on oxidative stress, apoptosis, brain-derived neurotrophic
Aditya Rayasam et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 38(32), 7058-7071 (2018-07-01)
T cells continuously sample CNS-derived antigens in the periphery, yet it is unknown how they sample and respond to CNS antigens derived from distinct brain areas. We expressed ovalbumin (OVA) neoepitopes in regionally distinct CNS areas (Cnp-OVA and Nes-OVA mice)
Jennifer Patritti Cram et al.
eLife, 11 (2022-03-22)
Neurofibromatosis type 1 (NF1) is characterized by nerve tumors called neurofibromas, in which Schwann cells (SCs) show deregulated RAS signaling. NF1 is also implicated in regulation of cAMP. We identified the G-protein-coupled receptor (GPCR) P2ry14 in human neurofibromas, neurofibroma-derived SC
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB934204053252736018