Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 506,00 |
Über diesen Artikel
€ 506,00
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
11-5B, monoclonal
species reactivity
canine, sheep, mouse, pig, bovine, rat, rabbit, human
should not react with
guinea pig, chicken
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CNP(1267)
General description
Die immunhistochemische Lokalisierung von CNPase zeigte, dass das Enzym auf Oligodendrozyten und Schwann-Zellen beschränkt ist. Dieses Enzym scheint in einzelnen und doppelten lockeren Myelin-Wickeln verteilt zu sein und nicht als kompaktes Myelin, wie früher von den meisten Forschenden angenommen wurde. CNPase befindet sich in den inneren und äußeren Myelinschlaufen, paranodal und nahe der Innenfläche der Oligodendrozytenmembran. In Plaque-Regionen bei Patienten mit Multiple Sklerose ist das Enzym verringert und bei einer verringerten Konzentration von Myelin im ZNS ist CNPase eines der ersten Proteine, die das Myelin verliert. Zusätzlich ist es ein Enzym, das wahrscheinlich identisch mit Hirn-CNPase in den äußeren Stäbchensegmenten im visuellen System ist. Dieses Protein wird auch vom monoklonalen Antikörper 11-5B erkannt. In gemischten Human-Gliomen sind die Enzymkonzentrationen verringert, obwohl etwa 5 % der Oligodendrozyten gelegentlich eine normale positive Färbung aufweisen.
Immunogen
Application
Neuronen- & Glia-Marker
Neurowissenschaft
Eine frühere Charge wurde auf primären Oligodendrozytenkulturen verwendet.
Immunhistochemie:
Eine frühere Charge wurde auf Ratten-Hippocampus-Gewebe und Rattenrückenmark verwendet.
Immunblotting von Myelin, Wolfgram-Proteinfraktion, SN4-Fraktion, Gewebeschnitte und gemischte Gliatumore (Oligodendrogliome usw.) CNPase I (46 kDa) und CNPase II (48 kDa), die während der Entwicklung differentiell reguliert werden, wobei das größere Protein bei der Entwicklung früher exprimiert wird als CNPase I.
Immunhistochemie an sowohl frisch gefrorenem als auch in Paraffin eingebettetem Gewebe (Mikrowellenvorbehandlung, Citrat, pH-Wert 6,0).
Immunblot:
Immunblotting von Myelin, Wolgram-Proteinfraktion, SN4-Fraktion, Gewebeschnitte
und gemischte Gliatumore (Oligodendrogliome usw.)
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Western Blot: Frisches Extrakt des gesamten Rinderhirns, Maushirnlysat.
Immunhistochemie: Ratten-Hippocampus-Gewebe, Rattenrückenmarkgewebe.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:1.000-Verdünnung dieser Charge wies CNPase in 10 μg Gehirnlysat der Maus nach.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate FITC conjugate | conjugate - |
| species reactivity canine, sheep, mouse, pig, bovine, rat, rabbit, human | species reactivity rat, human, bovine, canine, sheep, pig, rabbit, mouse | species reactivity human | species reactivity pig (pig origin but not guinea pig), sheep, rat, bovine, rabbit, canine, human, mouse |
| Gene Information human ... CNP(1267) | Gene Information human ... CNP(1267) | Gene Information human ... CNP(1267) | Gene Information human ... CNP(1267) |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| clone 11-5B, monoclonal | clone 11-5B, monoclonal | clone 11-5B, monoclonal | clone 11-5B, monoclonal |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-CNPase-Antikörper, Klon 11-5B
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| MAB326 | 04053252615580 |