Fortfahren mit
AB9220
Anti-Nanog-Antikörper
serum, Chemicon®
Synonym(e):
Anti-NANOG/STM1, Anti-STM1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 401,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
FACS, WB
Citations:
22
€ 401,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1566
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable, western blot: suitable
input
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NANOG(79923)
mouse ... Nanog(71950)
General description
39 kDa (Molekulargewicht 34 kDa)
NANOG ist ein in embryonalen Stammzellen (ES-Zellen) exprimiertes Gen und mutmaßlich ein zentraler Faktor für die Beibehaltung der Pluripotenz. Vermutlich funktioniert NANOG im Zusammenspiel mit anderen Faktoren wie POU5F1 und SOX2, um die Identität der ES-Zellen zu etablieren. Aufgrund ihrer Fähigkeit, ihren pluripotenten Charakter beizubehalten, eröffnen diese Zellen ein wichtiges Forschungsfeld. In anderen Worten: Diese Zellen sind in der Lage, sich zu praktisch jeder Zelle in jeder der drei Keimschichten (Endoderm, Ektoderm, Mesoderm) zu entwickeln.
Immunogen
Synthetisches Peptid aus menschlichem Nanog.
Application
Dieser Anti-Nanog-Antikörper ist zur Verwendung in FC und WB für den Nachweis von Nanog validiert.
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Forschungsunterkategorie
Pluripotente & frühe Differenzierung
Western Blotting: 1:1.000–1:5.000. Der Antikörper erkennt ein Protein von ~ 35 kDa in MBL-5-Zelllysat. Je nach Probe und verwendeter Antikörperverdünnung können weitere Banden bei ~ 50 kDa und ~ 60 kDa beobachtet werden.
Durchflusszytometrie: Cormier et al., 2006. Tissue Engineering 12:3233-3245.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Erkennt Nanog, human.
Physical form
Kaninchenserum. Flüssig.
Nicht aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C 1 Jahr ab Versanddatum haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Ganzzelllysat aus embryonalen Stammzellen der Maus
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N3038MABD24FCABS352A4
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
ALEXA FLUOR 488
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
As the focus of stem cell research undergoes a transition from animal to human models, researchers are in critical need of validated products to support the isolation, maintenance, differentiation, and characterization of human stem cells. While many reagents designed for rodent systems can be applied to human stem cell studies, they are not truly optimized for robust human stem cell culture or analysis. This is why human stem cell researchers have always trusted EMD Millipore, the first provider of commercially available human embryonic stem cells and human neural stem cell lines, to accelerate their research. All of our human stem cell systems are extensively tested in defined media culture, and differentiated progeny are comprehensively characterized with highly validated antibodies and detection reagents.
A genome-wide RNAi screen identifies a new transcriptional module required for self-renewal.
Hu, G; Kim, J; Xu, Q; Leng, Y; Orkin, SH; Elledge, SJ
Genes & Development null
Matthew J Simmons et al.
Breast cancer research : BCR, 14(5), R126-R126 (2012-09-21)
NOTCH activation has been recently implicated in human breast cancers, associated with a poor prognosis, and tumor-initiating cells are hypothesized to mediate resistance to treatment and disease relapse. To address the role of NOTCH1 in mammary gland development, transformation, and
Miguel Mendivil-Perez et al.
International journal of molecular sciences, 24(10) (2023-05-27)
Alzheimer's disease (AD) is a chronic neurological condition characterized by the severe loss of cholinergic neurons. Currently, the incomplete understanding of the loss of neurons has prevented curative treatments for familial AD (FAD). Therefore, modeling FAD in vitro is essential
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB922004053252471124