Fortfahren mit
AB911
Anti-Oxytocin-Antikörper
serum, Chemicon®
Synonym(e):
Anti-OT, Anti-OT-NPI, Anti-OXT-NPI
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 443,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
DB, ICC, IHC, RIA
Citations:
62
€ 443,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse, rat, rabbit, sheep, hamster
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), radioimmunoassay: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... OXTR(5021)
Immunogen
Synthetisches Oxytocin (Sigma), konjugiert an Thyroglobulin.
Application
Der Anti-Oxytocin-Antikörper ist ein Antikörper gegen Oxytocin zur Verwendung in DB, IC, IH(P) und RIA.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Hormone & Rezeptoren
ZNS-Steuerung des Stoffwechsels
Immunhistochemie: 1:5.000–1:10.000 (18–24 Stunden Inkubation) an mit Formalin, Bouin′scher Lösung oder Zamboni-Lösung fixiertem Gewebe. Reagiert mit paraffineingebettetem Gewebe.
Immunzytochemie: 1:10.000 an Nervenzellen von Rattenföten.
Dot Blot: 1:1.000
RIA
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Erkennt Oxytocin. Weniger als 1 % Kreuzreaktivität mit Arginin-Vasopressin.
Physical form
Nicht aufgereinigt
Reine Antisera vom Kaninchen. Flüssig. Enthält keine Konservierungsmittel.
Preparation Note
Bei -20 °C ab Versanddatum 2 Jahre haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Hypophyse
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ABN297SAB5200289SAB5200292
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
phycoerythrin (R-PE) conjugate
UniProt accession no.
P01178
UniProt accession no.
P30559
UniProt accession no.
Q9JI12
UniProt accession no.
Q8BLE7
species reactivity
human, mouse, rat, rabbit, sheep, hamster
species reactivity
mouse, human
species reactivity
mouse, rat
species reactivity
rat, mouse
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Christine N Yohn et al.
Frontiers in behavioral neuroscience, 12, 181-181 (2018-09-14)
Natural variations in parenting are associated with differences in expression of several hormones and neuropeptides which may mediate lasting effects on offspring development, like regulation of stress reactivity and social behavior. Using the bi-parental California mouse, we have demonstrated that
Haruki Nishimura et al.
Frontiers in endocrinology, 11, 43-43 (2020-03-03)
Various types of acute/chronic nociceptive stimuli cause neuroendocrine responses such as activation of the hypothalamo-neurohypophysial [oxytocin (OXT) and arginine vasopressin (AVP)] system and hypothalamo-pituitary adrenal (HPA) axis. Chronic multiple-arthritis activates the OXT/AVP system, but the effects of acute mono-arthritis on
Aleisha M Moore et al.
Scientific reports, 9(1), 14768-14768 (2019-10-16)
Neurons in the hypothalamic arcuate nucleus (ARC) that co-express kisspeptin, neurokinin B and dynorphin (KNDy cells) are essential for mammalian reproduction as key regulators of gonadotropin-releasing hormone (GnRH) secretion. Although multiple endogenous and exogenous signals act indirectly via KNDy neurons
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB91104053252338960