Fortfahren mit
AB9078
Anti-Ryanodinrezeptor-1-Antikörper
serum, Chemicon®
Synonym(e):
Anti-CCO, Anti-KDS, Anti-MHS, Anti-MHS1, Anti-PPP1R137, Anti-RYDR, Anti-RYR, Anti-RYR-1, Anti-SKRR
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 481,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
17
€ 481,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RYR1(6261)
Immunogen
Synthetisches Peptid aus der Variante-TM-Region von menschlichem Ryanodinrezeptor 1.
Application
Der Anti-Ryanodinrezeptor-1-Antikörper weist den Ryanodinrezeptor-1-Gehalt nach und wurde für die Verwendung in IC, IH und WB publiziert und validiert.
Western Blotting: 1:1000 mittels ECL. Der Antikörper reagiert mit dem Ryanodinrezeptor-1-Protein mit 500 kDa. Empfohlener Blockierungspuffer ist 10 % normales Ziegenserum (oder Serum vom Wirt des sekundären Antikörpers), 1 % BSA in 0,1 M PBS mit 0,05 % Tween 20. Empfohlener Verdünnungspuffer ist 1 % normales Ziegenserum (oder Serum vom Wirt des sekundären Antikörpers), 1 % BSA in 0,1 M PBS mit 0,05 % Tween 20. Bevorzugter Gelanteil ist 4–12 % Gradientengel.
Immunzytochemie: 1:1.000
Immunhistochemie: 1:1.000 über Nacht bei 2–8 °C unter Verwendung eines fluoreszenzmarkierten sekundären Antikörpers. Empfohlenes Fixierungsmittel ist 4 % Paraformaldehyd in 0,1 M PBS (eine Stunde). Die empfohlene Permeabilisierungsmethode ist 0,05 % Triton X-100 in Verdünnungspuffer. Empfohlener Blockierungspuffer ist 10 % normales Ziegenserum (oder Serum vom Wirt des sekundären Antikörpers) und 1 % BSA in 0,1 M PBS. Empfohlener Verdünnungspuffer ist 1 % normales Ziegenserum (oder Serum vom Wirt des sekundären Antikörpers) und 1 % BSA in 0,1 M PBS.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Ryanodinrezeptor 1.
Analysis Note
Kontrolle
Western Blotting = Skelettmuskel adulter Mäuse (Herzmuskel adulter Mäuse erbringt ein negatives Ergebnis).
IHC = Purkinje-Zellen aus dem Kleinhirn adulter Mäuse (Körnerzellen aus dem Kleinhirn adulter Mäuse erbringen ein negatives Ergebnis).
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
R129R128AB9080
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
antibody form
serum
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
antibody form
serum
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
clone
polyclonal
clone
34C, monoclonal
clone
C3-33, monoclonal
clone
polyclonal
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
direct immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry (frozen sections): 1:1,000, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: 1:5,000
technique(s)
immunohistochemistry (frozen sections): 1 μg/mL using 4% paraformaldehyde-fixed, frozen mouse brain tissue, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot (chemiluminescent): 1 μg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Diurnal and nutritional adjustments of intracellular Ca2+ release channels and Ca2+ ATPases associated with restricted feeding schedules in the rat liver.
Baez-Ruiz, A; Cazares-Gomez, K; Vazquez-Martinez, O; Aguilar-Roblero, R; Diaz-Mu?oz, M
Journal of circadian rhythms null
Wenli Wang et al.
Fundamental research, 3(3), 459-468 (2022-03-09)
Sweet and umami tastes are elicited by sweet and umami receptors on the tongue and palate epithelium, respectively. However, the molecular machinery allowing the taste reaction remains incompletely understood. Through a phosphoproteomic approach, we identified the key proteins that trigger
Spaceflight regulates ryanodine receptor subtype 1 in portal vein myocytes in the opposite way of hypertension.
Dabertrand, F; Porte, Y; Macrez, N; Morel, JL
Journal of Applied Physiology (1985)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB907804053252329005