Fortfahren mit
AB9080
Anti-Ryanodinrezeptor-2-Antikörper
serum, Chemicon®
Synonym(e):
Anti-ARVC2, Anti-ARVD2, Anti-RYR-2, Anti-RyR, Anti-VACRDS, Anti-VTSIP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 481,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
18
€ 481,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1466
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RYR2(6262)
Immunogen
Synthetisches Peptid aus der Variante-TM-Region von menschlichem Ryanodinrezeptor 2.
Application
Der Anti-Ryanodinrezeptor-2-Antikörper ist ein Antikörper gegen den Ryanodinrezeptor 2 und wird in IC, IH und WB verwendet.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Ionenkanäle & Transporter
Neurale Signalisierung
Western Blotting: 1:1000 mittels ECL. Der Antikörper reagiert mit dem Ryanodinrezeptor-2-Protein mit 500 kDa. Empfohlener Blockierungspuffer ist 10 % normales Ziegenserum (oder Serum vom Wirt des sekundären Antikörpers), 1 % BSA in 0,1 M PBS mit 0,05 % Tween 20. Empfohlener Verdünnungspuffer ist 1 % normales Ziegenserum (oder Serum vom Wirt des sekundären Antikörpers), 1 % BSA in 0,1 M PBS mit 0,05 % Tween 20. Bevorzugter Gelanteil ist 4–12 % Gradientengel.
Immunzytochemie: 1:1.000
Immunhistochemie: 1:1.000 über Nacht bei 2–8 °C unter Verwendung eines fluoreszenzmarkierten sekundären Antikörpers. Empfohlenes Fixierungsmittel ist 4 % Paraformaldehyd in 0,1 M PBS (eine Stunde). Die empfohlene Permeabilisierungsmethode ist 0,05 % Triton X-100 in Verdünnungspuffer. Empfohlener Blockierungspuffer ist 10 % normales Ziegenserum (oder Serum vom Wirt des sekundären Antikörpers) und 1 % BSA in 0,1 M PBS. Empfohlener Verdünnungspuffer ist 1 % normales Ziegenserum (oder Serum vom Wirt des sekundären Antikörpers) und 1 % BSA in 0,1 M PBS.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Ryanodinrezeptor 2.
Physical form
Kaninchenserum. Flüssig.
Preparation Note
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Analysis Note
Kontrolle
Western Blotting = Herzmuskel oder Gehirn adulter Mäuse (Skelettmuskulatur adulter Mäuse erbringt ein negatives Ergebnis).
IHC = Purkinje-Zellen aus dem Kleinhirn adulter Mäuse (Körnerzellen aus dem Kleinhirn adulter Mäuse erbringen ein negatives Ergebnis).
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB4502707ABS2231AB9078
description
serum, Chemicon®
description
affinity isolated antibody
description
-
description
serum, Chemicon®
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
serum
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
-
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
rabbit
species reactivity
human, mouse, rat
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)