Fortfahren mit
AB5925
Anti-Proteingenprodukt-9.5-Antikörper
serum, Chemicon®
Synonym(e):
PGP 9.5, UCH-L1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 478,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
19
€ 478,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1664
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human, pig, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Immunogen
Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 108–127 von löslichem zytoplasmatischem humanem PGP9.5 entspricht.
Application
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neuronen- & Glia-Marker
Weisen Sie Proteingenprodukt 9.5 mittels dieses Anti-Proteingenprodukt-9.5-Antikörpers nach, der für die Verwendung in WB und IH validiert wurde.
Western Blot: 1:1000
Immunhistochemie: 1:2000
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Proteingenprodukt 9.5 (PGP 9.5).
Physical form
Flüssigkeit mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Kann bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate aufbewahrt werden. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ZRB1664AB5898SAB4503057
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody form
purified antibody
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
guinea pig
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
species reactivity
mouse, human, pig, rat
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
mouse, rat, human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
affinity binding assay: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
technique(s)
ELISA: 1:5000, immunohistochemistry: 1:50-1:100, western blot: 1:500-1:1000
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
J Sadeghinezhad et al.
Anatomia, histologia, embryologia, 42(3), 201-212 (2012-09-05)
Most investigations related to the characterisation of the enteric nervous system (ENS) are pivoted on the intestine of small rodents, but few studies are available on the ENS of wild or 'unconventional' rodents. Anti-PGP 9.5 and anti-Hu antibodies were utilised
Stacey Anne Gould et al.
Experimental neurology, 338, 113607-113607 (2021-01-19)
Chemotherapy-induced peripheral neuropathy (CIPN) is a common dose-limiting side effect of cancer treatment, often associated with degeneration of sensory axons or their terminal regions. Presence of the slow Wallerian degeneration protein (WLDS), or genetic deletion of sterile alpha and TIR
M L Rots et al.
The Journal of comparative neurology, 527(14), 2263-2272 (2019-03-07)
We aimed to investigate the effect of chronic cerebral hypoperfusion on cerebral hemodynamics and perivascular nerve density in a rat model. Bilateral common carotid artery (CCA) ligation (n = 24) or sham-operation (n = 24) was performed with a 1-week interval. A subgroup (ligated
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB592504053252281624