Merck
AB5898
Anti-Proteingenprodukt-9.5-Antikörper
serum, Chemicon®
Synonym(e):
PGP 9.5, UCH-L1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC
Citations:
24
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
guinea pig
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, rat, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... UCHL1(7345)
mouse ... Uchl1(22223)
rat ... Uchl1(29545)
Immunogen
Ein Peptid mit 17 Aminosäuren, das den Aminosäuren 175–191 von löslichem zytoplasmatischem PGP 9.5 vom Menschen entspricht.
Application
Der Anti-Proteingenprodukt-9.5-Antikörper weist den Gehalt an Proteingenprodukt 9.5 nach und wurde zur Verwendung in IH veröffentlicht und validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neuronen- & Glia-Marker
Immunhistochemie: 1:500.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Blockierungspuffer für die Dauer von 1 Stunde bei Raumtemperatur. Der Primärantikörper wurde in Blockierungspuffer auf eine geeignete Arbeitsverdünnung verdünnt. Der Blockierungspuffer wurde entfernt, anschließend wurden die Objektträger bei 4 °C für eine Dauer von 18–24 Stunden mit AB5898 (1:500) inkubiert. Nach 3-maligem Spülen in PBS wurden die Schnitte bei Raumtemperatur mit Cy3-konjugierten Sekundärantikörpern 60 Minuten lang inkubiert. Nach dem Fixieren in einem Gemisch aus PBS und Glycerin (1:3), das 0,1 % p-Phenylendiamin enthielt, wurden die Schnitte mit einem Nikon-Microphot-SA-Epifluoreszenzmikroskop untersucht.
Biochem/physiol Actions
Erkennt Proteingenprodukt 9.5 (PGP 9.5).
Physical form
Flüssig. Enthält 0,05 % Natriumazid.
Nicht aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C 1 Jahr ab Versanddatum haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Hirngewebe
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1