Fortfahren mit
AB5873-I
Anti-Catechol-O-Methyltransferase/COMT-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Catechol O-methyltransferase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
2
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
bovine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... COMT(1312)
General description
Catechol-O-Methyltransferase (EC 2.1.1.6; UniProt P21964) wird beim Menschen durch das COMT-Gen (Gen-ID 1312) codiert. Catechol-O-Methyltransferase initiiert den Stoffwechselabbau von Catecholaminen (einschließlich der Neurotransmitter Dopamin, Epinephrin und Norepinephrin) und katalysiert hierfür in Gegenwart von Mg++ die Übertragung einer Methylgruppe von S-Adenosylmethionin (SAM) an Catecholamine. Diese O-Methylierung hat einen der wichtigsten Abbauwege der Catecholamin-Transmitter zur Folge. COMT ist jedoch nicht nur für die Metabolisierung von endogenen Stoffen, sondern auch von Catechol-Wirkstoffen wichtig. Aufgrund der Verwendung alternativer Startcodons existieren zwei Isoformen. Die membrangebundene Isoform (MB-COMT) enthält einen kurzen N-terminalen zytoplasmatischen Schwanz (AS 1–6), ein Transmembransegment (AS 7–26) und eine große C-terminale extrazelluläre Region (AS 27–271), während der löslichen Isoform (S-COMT) die N-terminale, 50 Aminosäuren lange Sequenz von MB-COMT fehlt. MB-COMT und S-COMT unterscheiden sich in ihrer Substrataffinität und ihren Substratkapazitäten. Trotz einer geringeren Kapazität als S-COMT hat MB-COMT eine rund 10 Mal höhere Affinität für Dopamin und Noradrenalin; daher ist es bei den im Gehirn vorliegenden Konzentrationen wahrscheinlich besser geeignet, Catecholamine zu verstoffwechseln. Der Einfluss der polymorphen Val(158)Met-Form von Catechol-O-Methyltransferase (COMT) auf die Aktivierung und funktionelle Konnektivität des Gehirns ist Gegenstand zahlreicher Studien.
~ 28 kDa beobachtet. 30,04 kDa (menschliche MB-COMT) und 24,45 kDa (menschliche S-COMT) berechnet. In manchen Zelllysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
Epitop: Extrazelluläre Domäne.
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das der Sequenz einer extrazellulären Domäne der menschlichen Catechol-O-Methyltransferase entspricht.
Application
Dieser Anti-Catechol-O-Methyltransferase-Antikörper ist zur Verwendung in Western Blotting und Immunhistochemie für den Nachweis von COMT validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurotransmitter & Rezeptoren
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:2.000 wurde Catechol-O-Methyltransferase (COMT) in menschlichem Prostatakarzinom und in normalen Leber- und Nierengewebeschnitten nachgewiesen.
Biochem/physiol Actions
Dieser polyklonale Antikörper wurde anhand einer Sequenz gewonnen, die sowohl in der membrangebundenen (MB-COMT) als auch der löslichen (S-COMT) gespleißten Isoform von menschlicher Catechol-O-Methyltransferase vorhanden ist, die von UniProt (P21964) berichtet werden.
Physical form
Affinitätsgereinigt.
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blotting an Lebergewebelysat menschlicher Föten.
Western-Blot-Analyse: 0,2 µg/ml dieses Antikörpers wiesen Catechol-O-Methyltransferase (COMT) in 10 µg Lebergewebelysat von menschlichen Föten nach.
Other Notes
Ersetzt: AB5873
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C6870AB9983AB5935
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
UniProt accession no.
P21964
UniProt accession no.
P21964
UniProt accession no.
P07101
UniProt accession no.
P07101
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB5873-I04055977351453