Fortfahren mit
AB5804
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Synonym(e):
glial fibrillary acidic protein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 566,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, bovine, canine, rat
Application:
ICC, IHC (p), WB
Citations:
479
€ 566,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-Gliafilamentprotein(GFAP)-Antikörper, serum, Chemicon®
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, bovine, canine, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GFAP(2670)
General description
50 kDa
Saures Gliafaserprotein ist ein Intermediärfilament Typ III. GFAP ist der Hauptbestandteil von Intermediärfilamenten in Astrozyten und dient als zellspezifischer Marker, der während der Entwicklung des zentralen Nervensystems differenzierte Astrozyten von anderen Gliazellen unterscheidet.
Immunogen
Aufgereinigtes GFAP des Rindes
Application
Anti-Gliafilamentprotein(GFAP)-Antikörper ist ein Antikörper gegen das Gliafilamentprotein (GFAP) zur Verwendung in IC, IH und IH(P) mit mehr als 65 Produktzitaten.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neuronen- und Glia-Marker
Immunhistochemie (Paraffin):
Repräsentative Bilder aus einer früheren Charge.
Immunzytochemie:
Für die Immunzytochemie wurde eine Verdünnung von 1:1000 einer früheren Charge verwendet.
Biochem/physiol Actions
Erkennt Gliafilamentprotein (GFAP).
Es ist zu erwarten, dass der Antikörper mit den meisten GFAP von Säugetieren aufgrund der Homologie reagiert. Die Reaktivität mit anderen Spezies wurde nicht bestätigt.
Physical form
Kaninchenserum. Flüssig. Enthält keine Konservierungsmittel.
Nicht aufgereinigt
Preparation Note
In unverdünnten Aliquoten bei -20 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Empfohlene Handhabung: Zentrifugieren Sie das Fläschchen und mischen Sie die Lösung vorsichtig nach dem Erhalt und vor dem Entfernen der Kappe. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Kontrolle
Hirngewebe der Maus, Astrozyten der Ratte, Neuronen der Ratte.
Regelmäßig mittels Immunhistochemie am Hirngewebe, Astrozyten und Neuronen beurteilt.
Immunhistochemische (Paraffin) Analyse:
GFAP-(IHC2078-)Färbung des menschlichen Gehirns. Gewebe vorbehandelt mit Citratpuffer, pH-Wert 6,0. Vorverdünnter polyklonaler Antikörper mit IHC-Select Detektionsreagenz mit HRP-DAB. Gliazellen färben stark (braun).
Bilder einer optimalen Färbung mit Citratpuffer, Epitop-Rückgewinnung: Menschliches Gehirn
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB3402AB5541MAB360
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
ascites fluid
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
chicken
biological source
mouse
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
species reactivity
human, bovine, canine, rat
species reactivity
chicken, pig, rat, bovine, mouse, rabbit, human
species reactivity
human, mouse, rat, bovine, pig
species reactivity
rat, human, mouse, rabbit, chicken, pig, bovine
UniProt accession no.
Q28115
UniProt accession no.
F1RR02
UniProt accession no.
P14136
UniProt accession no.
P14136
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.
Artikel
ReNcell neural progenitors are immortalized human neural stem cell lines that can differentiate into neurons, astrocytes sand oligodendrocytes.
Verwandter Inhalt
As the focus of stem cell research undergoes a transition from animal to human models, researchers are in critical need of validated products to support the isolation, maintenance, differentiation, and characterization of human stem cells. While many reagents designed for rodent systems can be applied to human stem cell studies, they are not truly optimized for robust human stem cell culture or analysis. This is why human stem cell researchers have always trusted EMD Millipore, the first provider of commercially available human embryonic stem cells and human neural stem cell lines, to accelerate their research. All of our human stem cell systems are extensively tested in defined media culture, and differentiated progeny are comprehensively characterized with highly validated antibodies and detection reagents.
Diego Mastroeni et al.
PloS one, 4(8), e6617-e6617 (2009-08-13)
DNA methylation is capable of modulating coordinate expression of large numbers of genes across many different pathways, and may therefore warrant investigation for their potential role between genes and disease phenotype. In a rare set of monozygotic twins discordant for
Congenital anomalies and rhabdoid tumor associated with 22q11 germline deletion and somatic inactivation of the SMARCB1 tumor suppressor.
Toth, G; Zraly, CB; Thomson, TL; Jones, C; Lapetino, S; Muraskas, J; Zhang, J; Dingwall, AK
Genes Chromosomes Cancer null
A splice variant of the Wilms' tumour suppressor Wt1 is required for normal development of the olfactory system.
Wagner, N; Wagner, KD; Hammes, A; Kirschner, KM; Vidal, VP; Schedl, A; Scholz, H
Development null
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB580408436037125355