Fortfahren mit
AB5541
Anti-Gliafilamentprotein-Antikörper
CHEMICON®, chicken polyclonal
Synonym(e):
GFAP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 618,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse, rat, bovine, pig
Application:
ICC, IHC (p), WB
Citations:
333
€ 618,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB2383
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-Gliafilamentprotein-Antikörper, Chemicon®, from chicken
biological source
chicken
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse, rat, bovine, pig
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GFAP(2670)
General description
55 kDa
Gliafilamentprotein-Antikörper (GFAP) ist ein Klasse-III-Intermediärfilament. Typ-III-Intermediärfilamente bestehen aus drei Domänen, von denen die Stabregion am besten erhalten ist. Die spezifische Sequenz für diese Proteinregion kann bei unterschiedlichen Intermediärfilamentgenen für Typ-III-Proteine abweichen, die Struktur des Proteins ist jedoch hochkonserviert. GFAP ist der Hauptbestandteil von Intermediärfilamenten in Astrozyten und dient als Zell-Marker für die Unterscheidung von differenzierten Astrozyten von anderen Glialzellen während der Entwicklung des zentralen Nervensystems. GFAP ist außerdem zu finden im Linsenepithel, in den Kupfer-Zellen der Leber und in manchen Zellen von Speicheldrüsentumoren und wurde in Erythrozyten berichtet.
Immunogen
Aufgereinigter GFAP des Rindes.
Application
Dieser Anti-Gliafilamentprotein-Antikörper ist zur Verwendung bei IC, IH, IH(P) und WB für die Detektion von GFAP validiert.
Immunhistochemie (Paraffin):
Repräsentative Bilder aus einer früheren Charge. Bilder einer optimalen Färbung mit Citratpuffer, Epitop-Rückgewinnung: Menschliches Gehirn.
Immunzytochemie:
1:200–1:1.000 auf Zellen in Gewebekultur, eine Minute lang in 3,7%igem Formalin und eine Minute in -20 °C kaltem Methanol fixiert.
Western-Blot-Analyse:
1:100–1:500 mittels ECL. Erkennt eine 55-kDa-Bande. Kann außerdem mit einer 50-kDa-Bande reagieren.
Immunhistochemie:
1:100–1:500 bei gefrorenen Gewebeschnitten. Empfohlenes Fixierungsmittel ist 4 % Paraformaldehyd.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endbenutzer bestimmt werden.
FÄRBEMUSTER:
Der Antikörper ergibt eine scharf definierte Färbung der Filamente im Zytoplasma von Astrogliazellen in Gewebekultur. Färbt Prozesse von Astrozyten in Gehirngewebeschnitten.
Biochem/physiol Actions
Andere Spezies wurden noch nicht getestet.
Eine Kreuzreaktion mit Rind und Schwein wird erwartet.
Gliafilamentprotein (GFAP). Reagiert mit nativen und rekombinanten Proteinen.
Physical form
Aufgereinigter polyklonarer Antikörper des Huhns in Puffer mit PBS und 0,02% Natriumazid
Preparation Note
In unverdünnten Aliquoten bei -20 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar. Nicht in einem Gefrierschrank mit Abtauautomatik aufbewahren.
Empfohlene Handhabung:
Beim ersten Auftauen und vor dem Entfernen der Kappe das Fläschchen zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden, da dies IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen könnte.
Analysis Note
Kontrolle
Astrozyten, Astrozytome, neurale Stammzellen.
Routinemäßig beurteilt mittels Western-Blot an Gehirn-Lysaten der Maus.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1000-Verdünnung dieser Charge detektierte Gliafilamentprotein in 10 μg Gehirn-Lysat der Maus.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB5628AB5804MAB3402
biological source
chicken
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
UniProt accession no.
P14136
UniProt accession no.
P14136
UniProt accession no.
Q28115
UniProt accession no.
F1RR02
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
clone
polyclonal
clone
monoclonal
clone
polyclonal
clone
GA5, monoclonal
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.
Artikel
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Die Immunfluoreszenz (IF), bei der ein Antikörper an ein Molekül konjugiert ist, das bei Laseranregung fluoresziert, wird u. a. für die Lokalisation von Proteinen, die Bestätigung posttranslationaler Modifikationen oder Aktivierungen und die Ermittlung der Nähe zu bzw. die Komplexbildung mit anderen Proteinen verwendet.
Lernen Sie die Grundlagen der Arbeit mit Antikörpern kennen und erhalten Sie technische Informationen über Struktur, Klassen und normale Immunglobulinbereiche.
Alle Artikel anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB554104053252618093