Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SOX11(6664)
Immunogen
Application
Neurowissenschaft
Entwicklungsneurowissenschaft
Neuronen- & Gliamarker
Immunhistochemie: 1:200–1:1.000.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
HERSTELLUNG UND VERWENDUNG:
Zur Rekonstitution des Antikörpers das Antikörperfläschchen bei moderater Drehzahl (5.000 U/min) 5 Minuten zentrifugieren, um das ausgefällte Antikörperprodukt zu pelletisieren. Die Ammoniumsulfat-/PBS-Pufferlösung vorsichtig entfernen und verwerfen. Es ist nicht erforderlich, die Ammoniumsulfat-/PBS-Lösung bis zum letzten Rest zu entfernen: 10 μl verbleibende Ammoniumsulfatlösung beeinträchtigen nicht die Resuspension des Antikörpers. Das Proteinpellet nicht trocknen lassen, da dies die Reaktivität des Antikörpers schwerwiegend verringern kann.
Das Antikörperpellet in einem geeigneten biologischen Puffer wie PBS oder TBS (pH 7,3–7,5) auf eine endgültige Konzentration von 1,0 mg/ml resuspendieren. Um beispielsweise mit 50 μg ausgefälltem Antikörper eine Konzentration von 1,0 mg/ml zu erhalten, ist eine Puffermenge von 50 μl erforderlich.
Den flüssigen Puffer vorsichtig zum Pellet zugeben. NICHT VORTEXEN. Durch Umrühren mit einer breiten Pipettenspitze oder sanftes Antippen mit dem Finger mischen. Den ausgefällten Antikörper vor der Verwendung bei 4–25 °C 1 Stunde rehydrieren lassen. Es ist normal, dass kleine Partikel des ausgefällten Antikörpers nicht resuspendieren. Die Fläschchen werden überfüllt, um Verluste auszugleichen.
Die rehydrierten Antikörperlösungen können ohne signifikanten Aktivitätsverlust unverdünnt bei 2–8 °C für eine Dauer von 2 Monaten aufbewahrt werden. Bitte beachten: Die Lösung ist nicht steril, daher sollte Sorgfalt walten, wenn das Produkt bei 2–8 °C gelagert wird.
Für eine Lagerung bei -20 °C kann ein gleiches Volumen Glycerin zugegeben werden. Es wird jedoch empfohlen, Glycerin in ACS- oder höherer Qualität zu verwenden, da ein signifikanter Aktivitätsverlust auftreten kann, wenn kein hochwertiges Glycerin verwendet wird.
Für die langfristige Lagerung bei -70 °C wird empfohlen, die rehydrierte Antikörperlösung im Verhältnis 1:1 weiter zu verdünnen und hierfür eine 2%ige, mit dem Rehydrierungspuffer hergestellte BSA-Lösung (Fraktion V, beste verfügbare Qualität) zu verwenden. Die resultierende 1%-BSA/Antikörper-Lösung kann aliquotiert und gefroren bei -70 °C bis zu 6 Monate gelagert werden. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone polyclonal | clone CL0143, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| Gene Information human ... SOX11(6664) | Gene Information human ... SOX11(6664) | Gene Information human ... SOX11(6664) | Gene Information human ... Sox10(6663) |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| AB5776 | 04053252511455 |